missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
TATA binding protein TBP Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP2-95183-0.1ml
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
TATA binding protein TBP Polyclonal antibody specifically detects TATA binding protein TBP in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Spezifikation
| TATA binding protein TBP | |
| Polyclonal | |
| Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:50 - 1:200 | |
| GTF2D, GTF2D1, HDL4, MGC126054, MGC126055, SCA17, TATA box binding protein, TATA sequence-binding protein, TATA-binding factor, TATA-box binding protein N-terminal domain, TATA-box factor, TATA-box-binding protein, TF2D, TFIIDMGC117320, Transcription initiation factor TFIID TBP subunit | |
| Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 160-319 of human TBP (NP_001165556.1). LKTIALRARNAEYNPKRFAAVIMRIREPRTTALIFSSGKMVCTGAKSEEQSRLAARKYARVVQKLGFPAKFLDFKIQNMVGSCDVKFPIRLEGLVLTHQQFSSYEPELFPGLIYRMIKPRIVLLIFVSGKVVLTGAKVRAEIYEAFENIYPILKGFRKTT | |
| 0.1 mL | |
| Transcription Factors and Regulators | |
| 6908 | |
| Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG |
| Immunofluorescence | |
| Unconjugated | |
| PBS (pH 7.3), 50% glycerol | |
| Rabbit | |
| Affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur