Learn More
TATA binding protein TBP Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
231.00 CHF - 549.00 CHF
Spezifikation
Antigen TATA binding protein TBP
Verdünnung Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:50 - 1:200
Anwendungen Immunofluorescence
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
18619061
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP2-95183-0.02ml
0.02 mL Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
18611912
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP2-95183-0.1ml
0.1 mL Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
TATA binding protein TBP Polyclonal antibody specifically detects TATA binding protein TBP in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Spezifikation
Spezifikation
TATA binding protein TBP
Immunofluorescence
Unconjugated
Rabbit
Transcription Factors and Regulators
PBS (pH 7.3), 50% glycerol
6908
IgG
Affinity purified
Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:50 - 1:200
Polyclonal
Purified
RUO
Human, Mouse, Rat
GTF2D, GTF2D1, HDL4, MGC126054, MGC126055, SCA17, TATA box binding protein, TATA sequence-binding protein, TATA-binding factor, TATA-box binding protein N-terminal domain, TATA-box factor, TATA-box-binding protein, TF2D, TFIIDMGC117320, Transcription initiation factor TFIID TBP subunit
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 160-319 of human TBP (NP_001165556.1). LKTIALRARNAEYNPKRFAAVIMRIREPRTTALIFSSGKMVCTGAKSEEQSRLAARKYARVVQKLGFPAKFLDFKIQNMVGSCDVKFPIRLEGLVLTHQQFSSYEPELFPGLIYRMIKPRIVLLIFVSGKVVLTGAKVRAEIYEAFENIYPILKGFRKTT
Primary
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.