Pipetten und Spitzen
Pipetten sind ein unverzichtbares Instrument in Laboren weltweit, und die Wahl der richtigen Pipette kann die Effizienz Ihrer Arbeit erheblich verbessern. Auf dieser Seite finden Sie umfassende Anleitungen und Vorschläge zur Auswahl der besten Pipette für Ihre Anwendung sowie eine Auswahl an Angeboten der renommiertesten Marken. Viel Spaß beim Stöbern und vergessen Sie nicht, sich mit Spitzen einzudecken.
Kaufberatung
Finden Sie die perfekte Spitze für Ihre Pipette
Unsere meistverkauften Pipetten zu den besten Preisen
Artikelnummer 15783439
Artikelnummer 11887351
Artikelnummer 11885762
Artikelnummer 12346132
Artikelnummer 15521895
Artikelnummer 15314274
Artikelnummer 10733193
Artikelnummer 11897351
Artikelnummer 10401245
Artikelnummer 11875762
Artikelnummer 11877351
Artikelnummer 15531895
Artikelnummer 12366122
Artikelnummer 16328007
Unsere meistverkauften Pipettenspitzen zu den besten Preisen
Artikelnummer 11973466
Artikelnummer 11722544
Artikelnummer 10011902
Artikelnummer 16422265
Artikelnummer 12449750
Artikelnummer 10530072
Artikelnummer 10157291
Artikelnummer 11957754
Artikelnummer 16482245
Artikelnummer 11957724
Artikelnummer 12679591
Artikelnummer 16400875
Artikelnummer 10654973
Alles über Pipetten
Häufig gestellte Fragen
Es gibt verschiedene Arten von Pipettenspitzen, um den Anforderungen im Labor gerecht zu werden:
- Normale Spitzen: Standard für die allgemeine Handhabung von Flüssigkeiten.
- Filterspitzen: Verhindern Aerosol- und Flüssigkeitskontamination.
- Spitzen mit geringer Retention: Reduzieren den Probenverlust und verbessern die Genauigkeit.
- Spitzen mit verlängerter Länge: Erreichen den tiefen Behälterboden ohne Kontamination.
- Gel-Ladungsspitzen: Laden DNA-Proben präzise auf Gele.
- Leitfähige Spitzen: Für elektrostatisch empfindliche Proben.
- Aerosolbarriere-Spitzen: Verhindern Kontaminationen, ideal für PCR und DNA-Amplifikation.
Diese Spitzen gewährleisten Genauigkeit, Flexibilität und Kontaminationskontrolle und führen zu zuverlässigen Ergebnissen und erfolgreichem Experimentieren. Erfahren Sie mehr über die verschiedenen Arten von Pipettenspitzen in unserem Leitfaden zu Pipettenspitzen.
Die fünf häufig verwendeten Arten von Laborpipetten sind:
- Messpipetten: Für die präzise Messung und Übertragung fester Flüssigkeitsvolumina mit einer einzigen Graduierungsmarkierung.
- Graduierte Pipetten: Mit mehreren Graduierungsmarkierungen zum Messen unterschiedlicher Volumina innerhalb eines bestimmten Bereichs.
- Mikropipetten: Entwickelt für die Handhabung von Volumina im Mikroliterbereich, verwendet in der Molekularbiologie, Biochemie und klinischen Diagnostik.
- Pasteurpipetten: Dünn, aus Glas und mit einer schmalen Öffnung zum Übertragen kleiner Volumina, z. B. für Spot-Tests oder Tropfen.
- Serologische Pipetten: Schlanke Form, kalibriert für verschiedene Volumina und mit einer Skala für präzise Messungen ausgestattet, häufig verwendet in der Zellkultur und Molekularbiologie.
Erfahren Sie mehr über Pipettentypen in unserem Leitfaden zu Pipetten.
Befolgen Sie zum Reinigen von Pipetten die folgenden Schritte:
- Zerlegen: Entfernen Sie Einwegteile wie Spitzen und O-Ringe.
- Spülen: Spülen Sie die Pipette mit destilliertem Wasser oder einer geeigneten Reinigungslösung.
- Einweichen: Tauchen Sie die Pipette für die empfohlene Zeit in eine Reinigungslösung.
- Bürsten: Die Außenseite der Pipette vorsichtig mit einer weichen Bürste schrubben.
- Erneut spülen: Gründlich mit destilliertem Wasser spülen.
- Trocknen: An der Luft trocknen lassen oder die Außenseite mit fusselfreien Tüchern abwischen.
- Zusammenbauen: Die Teile wieder zusammensetzen und auf korrekten Sitz achten.
Es ist wichtig, regelmäßige Wartungs- und Kalibrierungsarbeiten gemäß den Herstellerangaben durchzuführen.