Puffer für die Biowissenschaften
Puffer für die Biowissenschaften tragen dazu bei, einen stabilen pH-Wert und eine stabile Ionenstärke in Arbeitsabläufen wie Zellkulturen, Probenvorbereitung, Proteinarbeit und Molekularbiologie aufrechtzuerhalten. Von gebrauchsfertigen Lösungen (z. B. PBS und Waschpuffer) bis hin zu konzentrierten und pulverförmigen Formaten für eine flexible Verdünnung – die Wahl des richtigen Puffers unterstützt die Reproduzierbarkeit und reduziert Schwankungen zwischen den Durchläufen. Entdecken Sie bewährte Optionen von Affymetrix, BD Difco, Corning Media Tech, Fisher Bioreagents und Fisher Chemicals, die Ihren Anwendungsanforderungen entsprechen.
Schnelle Auswahl
Jetzt sparen - Exklusive Web-Angebote
Artikelnummer 10376743
Artikelnummer 10376742
Artikelnummer 15412766
Vervollständigen Sie Ihre Bestellung
Muss man haben
Artikelnummer 10204733
Artikelnummer 15412766
Artikelnummer 10388739
Häufig gestellte Fragen
Life-Science-Puffer stabilisieren den pH-Wert und die Ionenstärke, um Proben zu schützen und die Reproduzierbarkeit in Zellkulturen, der Molekularbiologie und bei Protein-Workflows zu verbessern. Gängige Beispiele sind PBS-, Tris-, HEPES- und TE-Puffer. Wählen Sie die Qualität und das Format, die Ihren Anforderungen hinsichtlich Assay-Empfindlichkeit und Handhabung entsprechen.
PBS und DPBS sind beides phosphatgepufferte Kochsalzlösungen, die zum Waschen und Verdünnen verwendet werden. DPBS enthält oft spezielle Salze, die für bestimmte Schritte der Zellbearbeitung geeignet sind, während PBS häufig für allgemeine Spülungen und die Herstellung von Puffern verwendet wird. Wählen Sie das Produkt entsprechend den Anforderungen Ihres Protokolls und der Kompatibilität mit Ihrem Zelltyp aus.
HEPES wird häufig für eine starke pH-Pufferung nahe dem physiologischen pH-Wert verwendet, insbesondere wenn die CO₂-Kontrolle eingeschränkt ist. Es hilft, pH-Schwankungen bei der Handhabung außerhalb von Inkubatoren zu reduzieren. Überprüfen Sie die Konzentration, Sterilität und Qualität, um sie an die Arbeitsabläufe in der Zellkultur oder Molekularbiologie anzupassen.
Konzentrierte Puffer werden mit hochwertigem Wasser verdünnt, um eine 1-fache Arbeitsstärke zu erreichen, wodurch Lagerplatz gespart und der Versand reduziert werden kann. Mischen Sie gründlich und überprüfen Sie den pH-Wert, wenn Ihr Protokoll eine strenge Kontrolle erfordert. Für empfindliche Arbeitsabläufe sollten Sie Optionen in molekularbiologischer Qualität von Marken wie Fisher Bioreagents oder Affymetrix in Betracht ziehen.
Puffer in molekularbiologischer Qualität werden in der Regel so hergestellt, dass Verunreinigungen wie Nukleasen und Proteasen minimiert werden, um PCR-, Klonierungs- und RNA-Arbeitsabläufe zu unterstützen. Allzweckqualitäten können für Routinewaschungen und unempfindliche Schritte geeignet sein. Passen Sie die Qualität an das nachgelagerte Risiko und die erforderliche Assay-Leistung an.