UserName
Sicherheit Des Ergebnisses Life Sciences
Neuer Applied Biosystems PowerFlex Thermocycler
April 2026 | 2 Min. Lesezeit | Von: Applied Biosystems
Neuer Applied Biosystems PowerFlex Thermocycler
Neuer Applied Biosystems PowerFlex Thermocycler
Der Applied Biosystems™ PowerFlex™ Thermocycler vereint die bewährte Zuverlässigkeit und Leistung, die Wissenschaftler von unseren Instrumenten erwarten, mit flexiblen Konfigurations- und Steuerungsfunktionen, die für die heutigen Laborabläufe entwickelt wurden.
Außergewöhnliche Leistung, Kompatibilität und Produktivität
Aufbauend auf unserem Innovationsvermächtnis nutzt der PowerFlex Thermocycler die neueste Blocktechnologie und Konnektivitätsoptionen, um Spitzenleistung mit außergewöhnlicher Benutzerfreundlichkeit zu verbinden. Diese Innovationen ermöglichen schnellere Rampenraten, eine höhere thermische Genauigkeit und Gleichmäßigkeit sowie eine intuitive Benutzeroberfläche für die einfache Einrichtung und Überwachung von Protokollen.
Einfache Temperaturoptimierung
Der PowerFlex Thermocycler verfügt über die Applied Biosystems VeriFlex™ Blocktechnologie, die mehrere Peltier-Elemente nutzt, um die PCR-Temperatur mit hoher Präzision zu optimieren. VeriFlex-Blöcke ermöglichen eine feine Temperatursteuerung mit sechs unabhängig gesteuerten Zonen und erlauben eine präzise Optimierung sowie höhere PCR-Erfolgsraten.
Unabhängige Steuerung
Mit einem 3 × 32-Well-Blockformat kann jeder Block separat gesteuert werden (sodass mehrere Benutzer das Instrument gleichzeitig unabhängig von ihren Protokollen verwenden können oder ein Benutzer drei verschiedene Protokolle einstellen kann, um die Produktivität im Labor zu steigern).
Simulationsmodus
Der Simulationsmodus ermöglicht es, Protokolle unter denselben Bedingungen wie bei einem anderen Thermocycler auszuführen. Dadurch wird der Bedarf an erneuter Optimierung von Protokollen beim Wechsel zu einem neuen Gerät minimiert.
Sicherer Fernzugriff
Die Thermo Fisher™ Connect Plattform ermöglicht jederzeit und von überall aus einen sicheren Fernzugriff über ein mobiles Gerät oder einen Desktop-Computer. Die Plattform ermöglicht es Ihnen, Protokolle zu entwerfen und zu teilen, experimentelle Berichtdateien herunterzuladen, einen Instrumentenlauf zu planen oder den Laufstatus aus der Ferne zu überprüfen. Der Zugriff ist sicher, privat und auf allen cloudfähigen Instrumenten verfügbar.
SmartHelp
Mit der SmartHelp-Funktion können Service- oder technische Supportanfragen direkt vom Thermocycler gesendet werden. Protokolldateien und Laufhistorien können automatisch angehängt werden, was eine schnellere Diagnose und Lösung ermöglicht.
Zuverlässigkeit
Die für die Herstellung unserer Thermocycler verwendeten Komponenten müssen strenge Tests hinsichtlich wiederholter Belastungseffekte und Umweltverträglichkeit (einschließlich niedriger und hoher Temperaturen sowie Luftfeuchtigkeit) sowie Stoß- und Vibrationstests gemäß den Standards der International Safe Transit Association (ISTA) bestehen.
Hochdurchsatz-Workflows
Der PowerFlex Thermocycler ist mit einem fortschrittlichen Blockdesign konstruiert, um die Integration in automatisierte Workflows zu ermöglichen. Er unterstützt eine breite Palette an Kunststoffverbrauchsmaterialien, von Einzelröhrchen bis hin zu halb- und vollrandigen Platten, und bietet Flexibilität über verschiedene Formate und PCR-Workflows hinweg. Seine präzise Temperaturregelung, die Vielfalt der Blockformate und die Kompatibilität mit vollrandigen Platten machen ihn ideal für Hochdurchsatzanwendungen.