Der Fisher Scientific Vertriebskanal freut sich, die neue Fisherbrand™ accumet™ AR Serie elektrochemischer Messgeräte vorzustellen. Entwickelt für die sich wandelnden Anforderungen moderner Labore, vereint diese Serie Präzision, Zuverlässigkeit und Wirtschaftlichkeit auf einer leistungsstarken Plattform. Aufbauend auf dem Erfolg der Fisherbrand accumet AB Reihe bietet die AR Serie erweiterte Funktionen, eine verbesserte Messsteuerung und eine optimierte Übersichtlichkeit zur Unterstützung komplexer elektrochemischer Workflows in Forschung und Routineanalytik.
Spezifikationen und Modelle
Im Mittelpunkt der AR Serie stehen fünf Modelle, die jeweils auf spezifische Messanforderungen ausgelegt sind:
accumet AR415 pH-Messgerät
Präzise und zuverlässige pH- und Temperaturmessungen für den täglichen Routineeinsatz.
accumet AR425 pH/Ionen-Messgerät
Vielseitige Messungen einschließlich pH, ionenselektiver Elektroden (ISE), Millivolt und Temperatur.
accumet AR430 Leitfähigkeitsmessgerät
Einparameter-Leitfähigkeitsmessungen mit automatischer Temperaturkompensation.
accumet AR440 Sauerstoffmessgerät
Zuverlässige Einparameter-Messungen des gelösten Sauerstoffs für Routineanwendungen.
accumet AR450 pH/Ionen/Leitfähigkeitsmessgerät
Ein leistungsstarkes Zweikanalgerät, das pH-, Ionen- und Leitfähigkeitsmessungen in einem Instrument vereint.
Zentrale Funktionen der gesamten Messgerätefamilie
Erweiterte Anzeige und Benutzeroberfläche
Jedes Modell der AR Serie verfügt über einen großen 7-Zoll-Farb-Touchscreen mit kapazitiver Technologie und Handschuhbedienung. Dies ermöglicht eine intuitive Einrichtung, Kalibrierung und Bedienung. Die Benutzeroberfläche zeigt Messdaten angeschlossener Sensoren in Echtzeit mit hoher Klarheit an. Da die Oberfläche für pH-, Ionen-, Leitfähigkeits- und Sauerstoffmodelle identisch ist, profitieren Anwender von einer einheitlichen Bedienlogik im gesamten Labor.
Verbesserte Datenerfassung und Sicherheit
Optimieren Sie Ihre Workflows mit drei Messmodi: kontinuierlich, Auto-Read und zeitgesteuert. Bis zu zehn Methoden können gespeichert werden, um Effizienz und Reproduzierbarkeit zu unterstützen. Die Messgeräte speichern bis zu 5.000 Datensätze und zehn Kalibrierprotokolle pro Parameter, jeweils mit Datums- und Zeitstempel zur Rückverfolgbarkeit.
Weitere Funktionen umfassen:
- Anpassbare Berichte und nahtlose LIMS-Integration
- Datenexport über Drucker, Computer oder USB-Stick
- Benutzerdefinierte Logins und Zugriffsrechte zur Sicherstellung von Kontrolle und Verantwortlichkeit
Robuste Bauweise und einfache Handhabung
Mit einem IP54-Gehäuse sind die Messgeräte für den täglichen Laboreinsatz ausgelegt und widerstandsfähig gegen versehentliche Flüssigkeitsspritzer und Verunreinigungen auf der Arbeitsfläche. Jedes System enthält einen universellen Elektrodenhalter für bis zu vier Sensoren mit 12 mm Durchmesser sowie eine ATC-Sonde mit 6,5 mm Durchmesser. Kabelmanagement und reibungsbasierte Fixierung sorgen für Stabilität und Komfort während Betrieb und Lagerung. Die gesamte Produktlinie ist für den wiederholten Einsatz in unterschiedlichsten Laborumgebungen konzipiert.
Die Fisherbrand™ accumet™ AR Familie
accumet AR415 pH-Messgerät
Ein präzises Einkanalgerät für routinemäßige pH-, mV-, ORP- und Temperaturmessungen. Zu den Funktionen gehören:
- Messbereich: −2,00 bis 20,00 pH (±200 mV)
- Auflösung: 0,001 pH (0,1 mV)
- Ein- bis Fünfpunkt-pH-Kalibrierung mit manueller oder automatischer Puffererkennung
- Kompatibilität mit BNC-, DIN-(ATC)- und Referenz-Pin-Tip-Sensoren
accumet AR425 pH/Ionen-Messgerät
Bietet alle Funktionen des AR415 mit zusätzlicher Ionenmessung:
- Messbereich: 0,0001 bis 19.999
- Auflösung bis 0,0001
- Anzeige der Ergebnisse in ppm, mg/L, M oder einheitslos
accumet AR430 Leitfähigkeitsmessgerät
Ausgelegt für Leitfähigkeit, TDS, Salinität und Resistivität:
- Messbereich: 0,010 µS/cm bis 3000 mS/cm
- Auflösung: mindestens 0,001 µS/cm
- Automatische Bereichswahl bis 4 Stellen
- Relative Genauigkeit: ±1 % des Messwerts über 3 µS/cm, ±1 % ±0,01 µS/cm bei ≤3 µS/cm
accumet AR440 Sauerstoffmessgerät
Für polarographische Elektroden, mit:
- Messbereich: 0,0 bis 600,0 % Sättigung; 0,01 bis 90,0 mg/L oder ppm
- Auflösung: 0,1 oder 1 % Sättigung; 0,01 oder 0,1 mg/L oder ppm
- Relative Genauigkeit: ±2 % Sättigung; ±0,02 mg/L oder ppm
accumet AR450 pH/Ionen/Leitfähigkeitsmessgerät
Ein leistungsstarkes Zweikanalgerät, das die Funktionen des AR425 und AR430 vereint:
- Kanal 1: BNC-, DIN-(ATC)- und Referenzeingänge
- Kanal 2: DIN-Eingang
- Gleichzeitige pH- und Leitfähigkeitsmessungen
- Echtzeit-Dualanzeige für vereinfachte Überwachung und Dokumentation
Die Fisherbrand™ accumet™ AR Serie wurde entwickelt, um die Produktivität im Labor zu steigern, indem sie zuverlässige und präzise Messungen über moderne, benutzerfreundliche Schnittstellen ermöglicht. Diese Messgeräte bieten erweiterte Funktionen zu einem besonders budgetfreundlichen Preis und stellen damit eine hohe Zugänglichkeit sicher, ohne Kompromisse bei der Qualität einzugehen. Erhältlich als Einzelgeräte oder als anwendungsbasierte Kits liefern sie vollständig integrierte Lösungen, die optimal auf die Anforderungen moderner Labore abgestimmt sind.
Fazit
Die Einführung der Fisherbrand™ accumet™ AR Serie elektrochemischer Messgeräte stellt einen bedeutenden Fortschritt in der Labormesstechnik dar. Mit ihrer Kombination aus Präzision, Robustheit, Funktionalität und Wirtschaftlichkeit sind diese Geräte bestens geeignet für wissenschaftliche Forschung, Umweltanalytik und industrielle Anwendungen.
Für weitere Informationen zur Fisherbrand™ accumet™ AR Serie besuchen Sie unsere Website oder wenden Sie sich an Ihren Fisher Scientific Ansprechpartner.