UserName
Sicherheit Des Ergebnisses Verbrauchsmaterial
Effektive Rückstandsentfernung: Ein Kritischer Schritt
Mai 2025 | 3 Minuten Lesezeit | Von: Micronova
Effektive Rückstandsentfernung: Ein Kritischer Schritt
Das Verständnis der Art des Rückstands ist wichtig, um zu bestimmen, welche Materialien und Reinigungsmittel am effektivsten sind. Mechanische Einwirkung durch das Personal ist erforderlich, um sichtbare und unsichtbare Produktionsrückstände, Reinigungsmittelreste, Gerätemarken und Kontaminationen zu entfernen. In Reinproduktionsbereichen können Stoffe mit abrasiven und absorbierenden Eigenschaften sowie spezielle Reinigungsmittel erforderlich sein, um ein zusätzliches Maß an Reinigung zu erreichen, ohne dass starkes Schrubben nötig ist.
Ein Sauberer Vergleich
Die unten stehenden Daten zeigen eine Reihe gängiger Reinraumstoffe (ISO 5 bis 9) im Vergleich zu einem generischen 100 % Polyesterstoff (Kontrolle), wobei 70 % IPA verwendet wurden, um getrocknete Oberflächenrückstände (ein feines weißes Pulver) aus einer 5.000 ppm Natriumhypochlorit-Lösung (Bleichmittel) zu entfernen.
Mikrofaser—ein hochabsorbierender, leicht floriger Stoff aus 80 % Polyester/20 % Nylon—war doppelt so effektiv wie der Kontrollstoff. Mikrofaser mit PolyMesh™—ein Mikrofaserstoff mit einer Schicht aus Polyestergeflecht—entfernte ebenfalls einen erheblichen Teil der sichtbaren Rückstände durch den zusätzlichen Scheuereffekt. NovaScrub™—ein langlebiger, offenporiger Schaumstoff—war besonders wirksam beim Lösen der getrockneten Rückstände, jedoch blieben nach dem Trocknen mehr Rückstände sichtbar, ähnlich wie beim Polyester-Kontrollstoff. Weitere Details finden Sie in der Tabelle.
Rückstände und Ablagerungen entfernen
Aufgrund hoher Gehalte an flüchtigen organischen Verbindungen (VOCs) sind 70-%-IPA-Lösungen zur Rückstandsentfernung auf großen Flächen nicht praktikabel. Reinigungsmittel mit Tensiden, die Rückstände und Ablagerungen lösen, werden beim Reinigen oder Desinfizieren bevorzugt.
Einer dieser Reiniger ist Micronova™ NovaClean™. Gefiltert auf 0,1 μm und mit Metallen sowie üblichen Saltionen im ppb-Bereich, reinigt es Oberflächen, ohne signifikante Rückstände zu hinterlassen.
Ein zweiter Vergleich zeigt die Wirksamkeit des NovaClean-Reinigers im Vergleich zu deionisiertem Wasser (DI), um Rückstände eines Standard-Quartärdesinfektionsmittels zu entfernen, unter Verwendung derselben Stoffe wie oben beschrieben. Erneut schnitt der leicht florige Mikrofaserstoff am besten ab und hinterließ diesmal 0 % Rückstände des Standarddesinfektionsmittels mit NovaClean als Tensid. Mehrere in aseptischen Bereichen beliebte Stoffe zur Anwendung von Desinfektionsmitteln funktionierten ebenfalls gut mit NovaClean, um Rückstände zu entfernen. Andere Materialien—PolySorb™, ein strukturiertes Polyester; MegaTex™, ein strukturiertes Polyamid; und NovaPoly™, ein gestricktes Polyester—lieferten mit NovaClean deutlich bessere Ergebnisse als mit der Kontrolle. Der Polyester-Kontrollstoff in Kombination mit DI-Wasser entfernte nur etwa 50 % der Desinfektionsmittelrückstände, verglichen mit 75 % Entfernung bei Verwendung von NovaClean als Lösung.
Empfehlungen
Bei der Erstellung Ihres Plans für die routinemäßige Rückstandsentfernung sollten Sie den Rückstandstyp, das Material zur Entfernung des Rückstands und die Reinigungslösung berücksichtigen.
Gepolsterte Mikrofaserstoffe, wie Micronova™ Mikrofaserstoff, eignen sich gut zur Entfernung von Salz- und Lösungsmittelrückständen.
Das Reinigungsmittel NovaClean ist zur Entfernung von Rückständen aus quartären Ammoniumdesinfektionsmitteln dem deionisierten Wasser (DI) überlegen. Für getrocknete Salze oder Schlämme sind NovaScrub oder andere abrasivere Stoffe eine gute Wahl. Bei der Verwendung von NovaClean oder einem anderen desinfizierenden Reinigungsmittel zur Rückstandsentfernung können Materialien mit geringer Partikelabgabe wie PolySorb oder MegaTex bevorzugt werden, da sie auch zum Auftragen von Desinfektionsmitteln geeignet sind.
Durchschnittlich sichtbarer Rückstand nach dem Abwischen
28349-table.png
*Verdünnte Bleichlösung 5.000 ppm   **50 % Rückstandsreduktion mit NovaClean