UserName
Kontinuität Und Bereitschaft Im Labor Laborausstattung
Kältelagerlösungen finden
Mai 2021 | 5 min Lesezeit | Von: Thermo Scientific
Kältelagerlösungen finden
Noch nie zuvor haben biologische Materialien eine so entscheidende Rolle bei der Entdeckung neuer Therapeutika und im Management der öffentlichen Gesundheit gespielt. Im 20. Jahrhundert galten kleine Moleküle als Höhepunkt der Medizin. Heute umfassen moderne therapeutische Arzneimittel unter anderem Antikörper, Zellen und Gewebe.
Dieser Wandel von chemischen hin zu biologischen Einheiten markiert eine neue Ära. Ein zentraler Aspekt biologischer Materialien ist ihre Empfindlichkeit: Sie können sich abbauen und ihre Struktur und Funktion verlieren – sei es im Laufe der Zeit oder durch Exposition gegenüber Temperaturen außerhalb der empfohlenen Bereiche.
Die Aufrechterhaltung der richtigen Temperatur, sowohl kurz- als auch langfristig, ist daher entscheidend, um die biologische Funktionalität zu bewahren.
Labor-Kühlschränke und -Gefrierschränke
Labor- oder medizinische Kältelagersysteme sind so konzipiert, dass Temperaturschwankungen minimiert werden. Sie müssen strenge technische Anforderungen hinsichtlich maximaler Temperaturabweichung, Temperaturgleichmäßigkeit und Erholungszeit nach Türöffnungen erfüllen. Handelsübliche Kühl- und Gefriergeräte sind hingegen nicht auf empfindliche Laborproben ausgelegt.
Während handelsübliche Geräte in ihrem Preissegment einen gewissen Nutzen bieten, können sie im Laufe der Zeit Temperaturdrift entwickeln, warme und kalte Zonen im Innenraum aufweisen und nach mehrmaligem Öffnen nur langsam wieder die eingestellte Temperatur erreichen. Interne Temperaturmessungen zeigen beispielsweise, dass ein 600-L-Handels-Kühlschrank eine maximale Temperaturabweichung von +/- 5,5 °C zwischen niedrigster und höchster Temperatur hatte. Im Vergleich dazu zeigte ein 850-L-Hochleistungs-Laborkühlschrank eine deutlich engere maximale Abweichung von +1,3/-2 °C.
Nicht für Labore spezifizierte Geräte werden außerdem in der Regel nicht nach Sicherheitsstandards wie EN 61010 getestet und sind für den Laborgebrauch nicht als bestimmungsgemäßer Einsatz vorgesehen. Kommt es zu Ausfällen oder Schäden, kann diese Lücke zu Problemen bei Versicherungsansprüchen oder anderer Schadensabdeckung führen.
Was sind Ihre Anforderungen?
Auf dem heutigen Markt gibt es eine große Auswahl an Kühlschränken und Gefriergeräten. Die folgenden Schlüsselfragen helfen dabei, die beste Kältelösung für Ihre Anforderungen zu bestimmen:
  • Welche Produkte werden Sie lagern, und sind sie kritisch oder temperaturempfindlich?
  • Welche Temperatureinstellung und Leistung sind erforderlich, um die Produktstabilität zu gewährleisten?
  • Welche Kapazität benötigen Sie, um Überfüllung zu vermeiden?
  • Welches Sicherheitsniveau ist erforderlich?
  • Welche regulatorischen und/oder Nachhaltigkeitsstandards gelten in Ihrer Einrichtung?
  • Muss Ihr Gerät für den Einsatz qualifiziert oder validiert werden?
Thermo Fisher Scientific bietet mehrere unterschiedliche Serien biomedizinischer Kühlschränke und Gefriergeräte an, die jeweils verschiedene Merkmale und Leistungskriterien aufweisen, um Ihre spezifischen Anwendungsanforderungen zu erfüllen:
Energiearme und F-Gas-konforme Thermo Scientific™ TSX Series High-Performance Kühlschränke und Gefriergeräte sind ein unverzichtbares Gerät für jedes Labor, das mit kritischen Proben arbeitet, die empfindlich auf Temperaturschwankungen reagieren, wie Impfstoffe, Enzyme, Chemotherapeutika, pharmazeutische Verbindungen und andere wertvolle und empfindliche medizinische und laborrelevante Produkte. Sie sind in manueller oder automatischer Abtaukonfiguration erhältlich. Automatische Abtau-Gefriergeräte, entwickelt für die anspruchsvollsten Anwendungen, verwenden Umluftzirkulation, um eine gleichmäßige Temperatur im gesamten Innenraum zu gewährleisten, und verfügen über eine schnelle Temperaturerholung nach dem Öffnen der Tür. Sie halten einen niedrigeren Temperaturbereich nahe -30 °C ein, um Temperaturanstiege während der Abtauzyklen zu minimieren. Manuelle Abtau-Gefriergeräte sind speziell für die Lagerung von Enzymen und anderen Biologika konzipiert, bei denen keinerlei Schwankungen toleriert werden können. Die Kühlspulen befinden sich innerhalb der Seitenwände, um eine präzise Temperaturkontrolle und Stabilität im gesamten Innenraum sicherzustellen.
Mit dem Alltag im Labor vor Augen wurden die Thermo Scientific™ TSG Series Kühlschränke und Gefriergeräte für allgemeine Anwendungen mit halbkritischen Produkten wie Reagenzien, Medien, Proteinen und anderen Proben entwickelt, die eine kontrollierte Umgebung benötigen. Diese Serie bietet die Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit, die ein typisches Labor benötigt, und gleichzeitig ein hervorragendes Kosten-Nutzen-Verhältnis.
Thermo Fisher Scientific stellt detaillierte und präzise Leistungsmerkmale für seine Kältelagergeräte zur Verfügung, um Ihnen die Auswahl der richtigen Lösung für Ihre Anwendung zu erleichtern. Um diese Auswahl zu unterstützen, veröffentlicht Thermo Fisher technische Datenblätter (TDS) für die Kältelagergeräte, die die wichtigsten Daten unserer Produkte zusammenfassen:
Maximale Abweichung vom Sollwert (Peak variation): Die höchste Temperaturdifferenz eines Thermoelements (TC) zu jedem Zeitpunkt während des gesamten Testzyklus. Dies ist einfach die Differenz zwischen der höchsten und der niedrigsten Temperatur, die während eines geschlossenen Türtests am Gerät gemessen wurde.
  • Gleichmäßigkeit (Uniformity): Die größte Temperaturdifferenz zwischen allen TCs zu einem bestimmten Zeitpunkt. Wir veröffentlichen die durchschnittliche Gleichmäßigkeit während des Zyklenabschnitts des Tests.
  • Stabilität (Stability): Die maximale Temperaturdifferenz über den gesamten Testzeitraum an einem bestimmten Messpunkt. Der durchschnittliche Stabilitätswert während des Zyklus ist der veröffentlichte Wert.
  • Einminütige Erholungszeit nach Türöffnung (One-minute door open recovery): Eine einminütige Türöffnung, nach der der Durchschnitt aller TCs wieder unter dem Sollwert liegt.
In Laboren auf der ganzen Welt hat jeder Arbeitsablauf und jede Phase der Kältelagerung spezifische Anforderungen. Die Wahl des richtigen Kühl- oder Gefriergeräts ist entscheidend, um Ihre Proben zu schützen, insbesondere biologische Materialien und Impfstoffe. Speziell entwickelte Labor-Kühl- und Gefriergeräte in medizinischer Qualität bieten eine präzise Temperaturkontrolle, um die Lagerung empfindlicher und wertvoller biologischer Materialien für Forschung, Impfstoff- und Pharmaentwicklung zu optimieren.
Als führender Anbieter zweckgebundener Produkte für jede Kältelageranwendung von 4 °C bis -196 °C ist Thermo Fisher einzigartig positioniert, um die richtige Lösung für jede Phase Ihres Workflows zu empfehlen. Von der Vorbereitung über die Lagerung bis hin zum Auftauen sind unsere weltweit bewährten Systeme normgerecht zertifiziert, damit Sie sich sowohl auf dem Papier als auch in der Praxis darauf verlassen können.