Benchtop-pH-Meter
Schnelle Auswahl
Jetzt sparen - Exklusive Web-Angebote
Profitieren Sie von unseren exklusiven Internetpreisen und bestellen Sie noch heute.
Muss man haben
PLATZSPARENDES
DESIGN
KOMPLETTES
STARTUP-KIT
PROTOKOLLIERUNG VON BIS ZU 2000 DATENSÄTZEN
GROSSER
FARB-TOUCHSCREEN
Password protection for setup and calibration
Free Orion Star™ Com software
4.3 in. segmented LCD display
Compatible with LabX software
Vervollständigen Sie Ihre Bestellung
Vervollständigen Sie Ihre KBenchtop-pH-Meter mit dem notwendigen Zubehör.
GROSSARTIGE ANGEBOTE
Thermo Scientific Orion Standard All-in-One pH-Puffer-Kits
Mit diesem farbcodierten pH-Puffer-Kit, das drei Puffer, eine Aufbewahrungslösung und eine Aufbewahrungsflasche enthält, wird das Arbeiten erleichtert.
Erfahren Sie mehrGROSSARTIGE ANGEBOTE
GROSSARTIGE ANGEBOTE
Mettler Toledo Mikro-pH-Elektroden
pH-Elektroden für kleine Probenmengen oder für Messungen in kleinen Behältern.
Erfahren Sie mehr
Dieses Video ansehen
Thermo Scientific Orion pH-Messgeräte: Die Wasseranalyse auf der nächsten Stufe
Die Orion™ pH-Meter eignen sich aufgrund ihrer benutzerfreundlichen Funktionen perfekt für Anfänger bis hin zu erfahrenen Anwendern. Sie können für eine Vielzahl von Kundenanwendungen eingesetzt werden, z. B. für die Wasseranalyse, die Qualitätskontrolle von Lebensmitteln und Getränken sowie für biologische Tests von Zellkulturen und Medien.
Jetzt kaufen
Leitfäden für Ihre Auswahl
Kaufen Sie Ihre Marken
Häufig gestellte Frage
Was ist der Unterschied zwischen einem Tischgerät und einem tragbaren pH-Meter?
Tisch-pH-Meter haben in der Regel größere Bildschirme und Elektrodenarme, um den Sensor gleichmäßig in der Probe zu positionieren. Sie verfügen oft über mehr zusätzliche Funktionen als tragbare pH-Meter.
Was muss ich vor dem Kauf eines Tisch-pH-Meters wissen?
Vergewissern Sie sich, dass das pH-Meter Ihrer Wahl Ihren Messanforderungen entspricht, sei es der pH-Wert, die Leitfähigkeit oder die Konzentration des gelösten Sauerstoffs. Vergessen Sie nicht, einen Sensor hinzuzufügen, falls ein solcher erforderlich ist. Ein gebrauchsfertiges Kit ist eine gute Option, da es alle notwendigen Werkzeuge wie das Messgerät, einen Sensor und die Kalibrierlösungen enthält, die Sie für Ihre Messungen benötigen.
Was ist der pH-Wert?
Der pH-Wert ist ein Maß dafür, wie sauer oder alkalisch eine Lösung auf einer Skala von 0 bis 14 ist. Ein pH-Wert von 7 bedeutet, dass eine Lösung neutral ist. Ein pH-Wert unter 7 bedeutet, dass die Lösung sauer ist, und ein pH-Wert über 7 bedeutet, dass sie alkalisch ist. Je näher an 0, desto saurer und je näher an 14, desto alkalischer.