Nachhaltigkeits-Recyclingprogramme
Recyclingprogramme für eine sauberere Zukunft
Von Programmen zum Recycling von Pipettenspitzen bis hin zum Recycling von Kleidung bieten wir Lösungen, die unter Berücksichtigung Ihrer Nachhaltigkeitsziele entwickelt wurden.
Fisher Scientific Recyclinglösungen
Finden Sie Recyclingprogramme und verantwortungsvolle End-of-Use-Optionen für Ihre Produkte
Zirkularität ist ein transformativer Ansatz zur Nachhaltigkeit, bei dem Produkte kontinuierlich entworfen, genutzt und recycelt werden, wodurch Abfälle minimiert und Ressourcen geschont werden. Unser Leitfaden hilft Ihnen, die End-of-Use-Phase Ihrer Produkte zu verwalten, indem er Informationen zu verschiedenen Kunststoffen und Materialien sowie dazu bereitstellt, wo und von wem sie recycelt werden können. Wir machen Recycling zugänglich, indem wir Ihnen helfen, Programme und große Recycler in Ihrer Region zu finden.
Unser Ziel ist es, Ihnen das Wissen und die Ressourcen bereitzustellen, die erforderlich sind, um das effektive Recycling und die Wiederverwendung Ihrer Produkte zu unterstützen. Unsere Rücknahmeprogramme holen Instrumente und Komponenten zurück, vermeiden eine verschwenderische Entsorgung und erfüllen globale Recyclinganforderungen. Lassen Sie uns Ihnen beim Recycling helfen und verhindern, dass übermäßiger Abfall Platz in Ihrem Labor oder auf Deponien einnimmt.
Unsere Leitlinien decken das Recycling von Kunststoff-Laborverbrauchsmaterialien und Instrumenten ab, die gemäß lokalen und länderspezifischen Vorschriften als nicht gefährlich gelten. Die aufgeführten Recycler verfügen über eine breite regionale Präsenz, was dazu beiträgt, die Zugänglichkeit für viele Nutzer sicherzustellen. Detaillierte Anweisungen und weitere Informationen zum Recycling können bei den jeweiligen Recyclingprogrammen und -anbietern eingeholt werden. Diese Leitlinien gelten derzeit nur für die Vereinigten Staaten und ausgewählte europäische Länder.*
Gemeinsam können wir den Kreislauf schließen und eine nachhaltigere Zukunft aufbauen.
Schlüssel zu Akronymen, Harzidentifikationscodes und gebräuchlichen Bezeichnungen für Kunststofftypen
ABS (#7): Acrylnitril-Butadien-Styrol
EPS (#6): Expandiertes Polystyrol
FEP (#7): Fluoriertes Ethylenpropylen
HDPE (#2): Polyethylen hoher Dichte
LDPE (#4): Polyethylen niedriger Dichte
PC (#7): Polycarbonat
PE: Polyethylen
PES: Polyethersulfon
PET/PETE (#1): Polyethylenterephthalat
PETG (#7): Polyethylenterephthalat-Glykol
PFA (#7): Perfluoralkoxy
PTFE (#7): Polytetrafluorethylen
PP (#5): Polypropylen
PPCO (#5): Polypropylen-Copolymer
PS (#6): Polystyrol
EPE: Expandiertes Polyethylen
EPU: Expandiertes Polyurethan
TPE: Thermoplastische Elastomere
- Laborgeräte und Verbrauchsmaterialien
- Laborgeräte, Instrumente und Zubehör
- Sicherheitsprodukte
- Verpackung
Laborgeräte und Verbrauchsmaterialien
| Materialtyp | Produktbeispiel | Empfohlenes Recycling (Standort) |
|---|---|---|
| #2 HDPE | Thermo Scientific™ Nalgene™ Graduierte HDPE-Kunststoffbecher | Polycarbin (Kanada, Vereinigte Staaten, Vereinigtes Königreich) Triumvirate Environmental (Kanada, Vereinigte Staaten) |
| #5 PP / PPCO | Polycarbin (Kanada, Vereinigte Staaten, Vereinigtes Königreich) Triumvirate Environmental (Kanada, Vereinigte Staaten) Veolia (Belgien, Kanada, Frankreich, Deutschland, Irland, Vereinigtes Königreich, Vereinigte Staaten) | |
| #6 PS | Fisherbrand™ Deckel für Fisherbrand Polystyrolbecher mit Ausgusslippe | Polycarbin (Kanada, Vereinigte Staaten, Vereinigtes Königreich) Veolia (Frankreich, Deutschland, Vereinigtes Königreich) |
| #7 PFA | Thermo Scientific™ Nalgene™ FPA Kunststoffbecher BRANDTECH™ PFA-Becher | Nicht allgemein verfügbar |
| #7 PTFE | PTFE-Becherdeckel | Nicht allgemein verfügbar |
| Silikon | Silikon-Becherdeckel | Nicht allgemein verfügbar |
| Edelstahl | Edelstahlbecher | Triumvirate Environmental (Kanada, Vereinigte Staaten) Veolia (Kanada, Frankreich, Deutschland, Vereinigtes Königreich, Vereinigte Staaten) |
| Materialtyp | Produktbeispiel | Empfohlenes Recycling |
|---|---|---|
| Mehrschichtfolie | Bioprozessbehälter SUT-Beutel | Thermo Fisher Scientific BPC-Recycling (Kanada, Vereinigte Staaten) |
| Silikon | Schläuche | Nicht allgemein verfügbar |
| TPE | Schläuche | Nicht allgemein verfügbar |
| Materialtyp | Produktbeispiel | Empfohlenes Recycling |
|---|---|---|
| #5 PP | Eisco™ Polypropylen-Petrischalen mit Deckel | Polycarbin (Kanada, Vereinigte Staaten, Vereinigtes Königreich) Triumvirate Environmental (Kanada, Vereinigte Staaten) Veolia (Belgien, Kanada, Frankreich, Deutschland, Irland, Vereinigtes Königreich, Vereinigte Staaten) |
| #6 PS | Petrischalen | Polycarbin (Kanada, Vereinigte Staaten, Vereinigtes Königreich) Veolia (Frankreich, Deutschland, Vereinigtes Königreich) |
| Materialtyp | Produktbeispiel | Empfohlenes Recycling |
|---|---|---|
| #5 PP mit PES-Membran | Spritzenfilter | Polycarbin (Kanada, Vereinigte Staaten, Vereinigtes Königreich) Triumvirate Environmental (Kanada, Vereinigte Staaten) Veolia (Belgien, Kanada, Frankreich, Deutschland, Irland, Vereinigtes Königreich, Vereinigte Staaten) |
| #6 PS mit PES-Membran | Einweg-Filtereinheiten Flaschenaufsatzfilter | Polycarbin (Kanada, Vereinigte Staaten, Vereinigtes Königreich) |
| #7 ABS | Nicht allgemein verfügbar | |
| #7 Acryl | Nicht allgemein verfügbar |
| Materialtyp | Produktbeispiel | Empfohlenes Recycling |
|---|---|---|
| #1 PET | Polycarbin (Kanada, Vereinigte Staaten, Vereinigtes Königreich) | |
| #2 HDPE | Polycarbin (Kanada, Vereinigte Staaten, Vereinigtes Königreich) Triumvirate Environmental (Kanada, Vereinigte Staaten) | |
| #4 LDPE | Polycarbin (Kanada, Vereinigte Staaten, Vereinigtes Königreich) Triumvirate Environmental (Kanada, Vereinigte Staaten) Veolia (Kanada, Frankreich, Deutschland, Vereinigtes Königreich, Vereinigte Staaten) | |
| #5 PP/PPCO | Polycarbin (Kanada, Vereinigte Staaten, Vereinigtes Königreich) Triumvirate Environmental (Kanada, Vereinigte Staaten) Veolia (Belgien, Kanada, Frankreich, Deutschland, Irland, Vereinigtes Königreich, Vereinigte Staaten) | |
| #7 PC | Polycarbin (Kanada, Vereinigte Staaten, Vereinigtes Königreich) | |
| #7 PETG | Polycarbin (Kanada, Vereinigte Staaten, Vereinigtes Königreich) | |
| #7 FEP/PFA | Nicht allgemein verfügbar | |
| #7 PTFE | Nicht allgemein verfügbar | |
| PMP | Nicht allgemein verfügbar | |
| Gummi | Nicht allgemein verfügbar | |
| Silikon | Nicht allgemein verfügbar | |
| Edelstahl | Triumvirate Environmental (Kanada, Vereinigte Staaten) Veolia (Kanada, Frankreich, Deutschland, Vereinigtes Königreich, Vereinigte Staaten) |
| Materialtyp | Produktbeispiel | Empfohlenes Recycling |
|---|---|---|
| #4 LDPE | Nalgene™ LDPE-Kanistern mit Verschluss | Polycarbin (Kanada, Vereinigte Staaten, Vereinigtes Königreich) Triumvirate Environmental (Kanada, Vereinigte Staaten) Veolia (Kanada, Frankreich, Deutschland, Vereinigtes Königreich, Vereinigte Staaten) |
| #5 PP/PPCO | Nalgene™ PPCO-Kanistern mit Verschlüssen Nalgene™ Weithalsige PPCO-Behälter mit geraden Wänden und Verschluss | Polycarbin (Kanada, Vereinigte Staaten, Vereinigtes Königreich) Triumvirate Environmental (Kanada, Vereinigte Staaten) Veolia (Belgien, Kanada, Frankreich, Deutschland, Irland, Vereinigtes Königreich, Vereinigte Staaten) |
| #7 PC | Nalgene™ Weithalsige Polycarbonat-Behälter mit geraden Wänden und Verschluss | Polycarbin (Kanada, Vereinigte Staaten, Vereinigtes Königreich) |
| Materialtyp | Produktbeispiel | Empfohlenes Recycling |
|---|---|---|
| #5 PP | Pipettenspitzen | Thermo Scientific TipCycle Programm (Vereinigte Staaten) |
| #5 PP | Pipettenspitzen-Racks und -Boxen | Thermo Scientific TipCycle Programm (Vereinigte Staaten) Thermo Scientific Cyclebox Programm (Vereinigtes Königreich) TerraCycle (Belgien, Frankreich, Deutschland, Irland, Niederlande, Spanien, Vereinigtes Königreich) |
Materialtyp | Produktbeispiel | Empfohlenes Recycling |
#1 PET | Thermo Scientific™ Nalgene™ Quadratische PET-Medienflaschen | Polycarbin (Kanada, Vereinigte Staaten, Vereinigtes Königreich) |
#2 HDPE | Flaschen aus hochdichtem Polyethylen (HDPE) Thermo Scientific™ Nalgene™ Manipulationssichere Verschlüsse Deckel | Polycarbin (Kanada, Vereinigte Staaten, Vereinigtes Königreich) Triumvirate Environmental (Kanada, Vereinigte Staaten) |
#4 LDPE | Flaschen aus niedrigdichtem Polyethylen (LDPE) | Polycarbin (Kanada, Vereinigte Staaten, Vereinigtes Königreich) Triumvirate Environmental (Kanada, Vereinigte Staaten) Veolia (Kanada, Frankreich, Deutschland, Vereinigtes Königreich, Vereinigte Staaten) |
#5 PP / PPCO | Flaschen aus Polypropylen (PPCO) Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylen-Ausgießer Deckel | Polycarbin (Kanada, Vereinigte Staaten, Vereinigtes Königreich) Triumvirate Environmental (Kanada, Vereinigte Staaten) Veolia (Belgien, Kanada, Frankreich, Deutschland, Irland, Vereinigtes Königreich, Vereinigte Staaten) |
#7 PC | Flaschen aus Polycarbonat (PC) | Polycarbin (Kanada, Vereinigte Staaten, Vereinigtes Königreich) |
#7 PETG | Thermo Scientific™ Nalgene™ Quadratische PETG-Medienflaschen | Polycarbin (Kanada, Vereinigte Staaten, Vereinigtes Königreich) |
#7 FEP/PFA | Fluorpolymer-FEP- und PFA-Flaschen | Nicht allgemein verfügbar |
| Materialtyp | Produktbeispiel | Empfohlenes Recycling |
|---|---|---|
| #5 PP/PPCO | Mikrotiterplatten Deepwell-Platten Plattenabdeckungen | Polycarbin (Kanada, Vereinigte Staaten, Vereinigtes Königreich) Triumvirate Environmental (Kanada, Vereinigte Staaten) Veolia (Belgien, Kanada, Frankreich, Deutschland, Irland, Vereinigtes Königreich, Vereinigte Staaten) TerraCycle (Belgien, Frankreich, Deutschland, Irland, Niederlande, Spanien, Vereinigtes Königreich) |
| #6 PS | Kristallisationsmikroskope Klare Mikrotiterplatten-Deckel | Polycarbin (Kanada, Vereinigte Staaten, Vereinigtes Königreich) Veolia (Frankreich, Deutschland, Vereinigtes Königreich) |
| Materialtyp | Produktbeispiel | Empfohlenes Recycling |
|---|---|---|
| Starres PE | Transportfläschchen | Polycarbin (Kanada, Vereinigte Staaten, Vereinigtes Königreich) Triumvirate Environmental (Kanada, Vereinigte Staaten) Veolia (Kanada, Frankreich, Deutschland, Vereinigtes Königreich, Vereinigte Staaten) |
| #5 PP/PPCO | Klappdeckel-Fläschchen Zentrifugenröhrchen Konische Röhrchen | Polycarbin (Kanada, Vereinigte Staaten, Vereinigtes Königreich) Triumvirate Environmental (Kanada, Vereinigte Staaten) Veolia (Belgien, Kanada, Frankreich, Deutschland, Irland, Vereinigtes Königreich, Vereinigte Staaten) TerraCycle (Belgien, Frankreich, Deutschland, Irland, Niederlande, Spanien, Vereinigtes Königreich) |
Laborgeräte, Instrumente und Zubehör
| Materialtyp | Produktbeispiel | Empfohlenes Recycling |
|---|---|---|
| Gemischte Materialien mit Kupfer | iBlot™ Transfer Stacks | Thermo Fisher Recyclingprogramm (Europäische Union, Vereinigte Staaten) |
| Elektronische Chips aus gemischten Materialien | Ion Torrent Chips | Siehe unten (Kanada, Europäische Union, Vereinigte Staaten) |
Das Ion Torrent™ Chip-Recyclingprogramm bietet Kunden eine bequeme Möglichkeit, gebrauchte Ion Torrent Chips zu recyceln. Um wertvolle Metalle aus diesen Chips zurückzugewinnen, arbeiten wir mit zwei renommierten, zertifizierten Recyclingunternehmen in den Vereinigten Staaten, Kanada und Europa zusammen, um die Chips zu sammeln und zu verarbeiten. Um Ihre Ion Torrent Chips zu recyceln, senden Sie Ihre gebrauchten Chips einfach an die nächstgelegene Adresse unten.
Vereinigte Staaten Gannon & Scott Gannon & Scott | Europäische Union REUZEit BV | Kanada ERS International |
Materialtyp | Produktbeispiel | Empfohlenes Recycling |
Reagenzkartusche aus gemischten Materialien | Applied Biosystems™ SeqStudio™ Kartusche | Recycling über zertifizierte Entsorger mit E-Stewards oder R2-Zertifizierung |
Materialtyp | Produktbeispiel | Empfohlenes Recycling |
Chromatographie und Massenspektrometrie ohne Kühlmittel, Kältemittel oder Gase | Chromatographiesäulen, Systeme und Massenspektrometer | Recycling über zertifizierte Entsorger mit E-Stewards- oder R2-Zertifizierung |
Hochleistungsflüssigkeitschromatographie (HPLC) und Ultrahochleistungsflüssigkeitschromatographie (UHPLC) | Dionex™ Summit HPLC-Systeme Thermo Scientific™ ACCELA LC-Systeme Thermo Finnigan Surveyor HPLC-Systeme | Recycling über zertifizierte Entsorger mit E-Stewards oder R2-Zertifizierung |
Massenspektrometrie | Thermo Scientific™ Pierce™ Triple-Quadrupol-Massenspektrometer Thermo Scientific™ HRAM Orbitrap Massenspektrometer | Recycling über zertifizierte Entsorger mit E-Stewards oder R2-Zertifizierung Trade-in- und Upgrade-Massenspektrometer-Programm |
| Edelstahl-Säulen | LC-Säulen in Chromatographie-Verbrauchsmaterialien | Triumvirate Environmental (Kanada, Vereinigte Staaten) Veolia (Kanada, Frankreich, Deutschland, Vereinigtes Königreich, Vereinigte Staaten) |
Materialtyp | Produktbeispiel | Empfohlenes Recycling |
Laborgeräte mit Kühlmitteln oder Kältemitteln | Kühlschränke und Inkubatoren | Recycling über zertifizierte Entsorger mit E-Stewards- oder R2-Zertifizierung
|
Laborgeräte mit Kühlmitteln oder Kältemitteln | Gefrierschränke | Recycling über zertifizierte Entsorger mit E-Stewards- oder R2-Zertifizierung ULT Trade-Up-Programm (Vereinigte Staaten) (Vertriebsmitarbeiter kontaktieren) |
Materialtyp | Produktbeispiel | Empfohlenes Recycling |
Laborgeräte ohne Kühlmittel, Kältemittel oder Gase | Recycling über zertifizierte Entsorger mit E-Stewards- oder R2-Zertifizierung | |
Zentrifugen | Thermo Scientific™ Zentrifugen | Recycling über zertifizierte Entsorger mit E-Stewards- oder R2-Zertifizierung |
Materialtyp | Produktbeispiel | Empfohlenes Recycling |
Laborinstrumente ohne Kühlmittel, Kältemittel oder Gase | Mikroskope | Recycling über zertifizierte Entsorger mit E-Stewards- oder R2-Zertifizierung
|
Elektronenmikroskopie | Elektronenmikroskopie | Zertifiziertes Rückkauf-, Wiederverkaufs- und Recyclingprogramm für Elektronenmikroskope |
Materialtyp | Produktbeispiel | Empfohlenes Recycling |
DNA-Sequenzierungssysteme ohne Kühlmittel, Kältemittel oder Gase | qPCR PCR | Recycling über zertifizierte Entsorger mit E-Stewards- oder R2-Zertifizierung
|
Probenvorbereitung | Thermo Scientific™ KingFisher™ Flex Thermo Scientific™ KingFisher™ Presto Thermo Scientific™ MagMAX™ Express 96 Particle Processor | Recycling über zertifizierte Entsorger mit E-Stewards- oder R2-Zertifizierung |
PCR-Instrumente | Echtzeit-PCR Digitale PCR Applied Biosystems™ QuantStudio™ | Recycling über zertifizierte Entsorger mit E-Stewards- oder R2-Zertifizierung Trade-in-Programm für Echtzeit-PCR- und digitale PCR-Instrumente Überholte qPCR-Forschungsinstrumente |
Thermocycler | Applied Biosystems™ Thermocycler Applied Biosystems™ ProFlex™ Applied Biosystems™ Veriti™ | Recycling über zertifizierte Entsorger mit E-Stewards- oder R2-Zertifizierung Trade-in/Spenden von Thermocyclern |
Sicherheitsprodukte
Materialtyp | Produktbeispiel | Empfohlenes Recycling |
Nitrilhandschuhe | Alle Handschuhmarken | Polycarbin (Kanada, Vereinigte Staaten, Vereinigtes Königreich) Triumvirate Environmental (Kanada, Vereinigte Staaten) TerraCycle (Belgien, Frankreich, Deutschland, Irland, Niederlande, Spanien, Vereinigtes Königreich) |
Materialtyp | Produktbeispiel | Empfohlenes Recycling |
Einweg-Laborschutzkleidung | Hauben und Haarnetze Stiefel- und Schuhüberzüge Schutzkleidung | Polycarbin (Kanada, Vereinigte Staaten, Vereinigtes Königreich) Triumvirate Environmental (Kanada, Vereinigte Staaten) TerraCycle (Belgien, Frankreich, Deutschland, Irland, Niederlande, Spanien, Vereinigtes Königreich) |
Materialtyp | Produktbeispiel | Empfohlenes Recycling |
#7 Polycarbonat | Wiederverwendbare Schutzbrillen | Polycarbin (Kanada, Vereinigte Staaten, Vereinigtes Königreich) TerraCycle (Belgien, Frankreich, Deutschland, Irland, Niederlande, Spanien, Vereinigtes Königreich) |
Verpackung
Materialtyp | Produktbeispiel | Empfohlenes Recycling |
#2 HDPE | Kunststoffeimer und -fässer | Polycarbin (Kanada, Vereinigte Staaten, Vereinigtes Königreich) Triumvirate Environmental (Kanada, Vereinigte Staaten) Veolia (Kanada, Frankreich, Deutschland, Vereinigtes Königreich, Vereinigte Staaten) |
#3 PVC | Wird von Thermo Fisher nicht mehr für Verpackungen verwendet | Nicht allgemein verfügbar |
#4 LDPE-Folie | Stretchfolie Stretchfilm | Polycarbin (Kanada, Vereinigte Staaten, Vereinigtes Königreich) Triumvirate Environmental (Kanada, Vereinigte Staaten) Veolia (Kanada, Vereinigte Staaten) |
#5 PP | Kunststoff-Umreifungsband Etiketten Verpackungsklebeband | Polycarbin (Kanada, Vereinigte Staaten, Vereinigtes Königreich) Triumvirate Environmental (Kanada, Vereinigte Staaten) Veolia (Belgien, Kanada, Frankreich, Deutschland, Irland, Vereinigtes Königreich, Vereinigte Staaten) |
#6 EPS | Styropor-Kühlboxen | Polycarbin (Kanada, Vereinigte Staaten, Vereinigtes Königreich) |
Wellpappe | Äußere Versandkartons Gaylord-Palettenboxen | Leicht recycelbar |
Wellpappe mit EPU-Schaum (innen) | Versandbehälter einschließlich E327 und E90 | Nicht allgemein verfügbar |
Faser mit Metallverschluss | Faserfässer | Triumvirate Environmental (Kanada, Vereinigte Staaten) Veolia (Kanada, Frankreich, Deutschland, Vereinigtes Königreich, Vereinigte Staaten) |
Papier | Versandetiketten Innenkartons Versanddokumente Einlagen | Leicht recycelbar |
Stahl | Stahlbehälter Stahleimer 55-Gallonen-Metallfässer | Triumvirate Environmental (Kanada, Vereinigte Staaten) Veolia (Kanada, Frankreich, Deutschland, Vereinigtes Königreich, Vereinigte Staaten) |
Holz | Paletten, Kisten | Veolia (Frankreich, Deutschland, Vereinigtes Königreich, Vereinigte Staaten) |
Materialtyp | Produktbeispiel | Empfohlenes Recycling |
#1 PET | Blisterverpackungen | Polycarbin (Kanada, Vereinigte Staaten, Vereinigtes Königreich) |
#4 LDPE-Folie | Kunststoffbeutel Luftpolsterfolie | Polycarbin (Kanada, Vereinigte Staaten, Vereinigtes Königreich) Triumvirate Environmental (Kanada, Vereinigte Staaten) Veolia (Kanada, Vereinigte Staaten) |
#4 LDPE-Beutel mit viskosen Gel-Kältemitteln | Gel-Kühlpacks | Nicht allgemein verfügbar |
#6 PS | Blisterverpackungen | Polycarbin (Kanada, Vereinigte Staaten, Vereinigtes Königreich) |
#6 EPS | Verpackungschips (Styropor) EPS-Schaumeinsätze (weißer oder schwarzer Schaum) | Polycarbin (Kanada, Vereinigte Staaten, Vereinigtes Königreich) |
Wellpappe | Verpackungstrenner | Leicht recycelbar |
EPE | Flexibler Schaumstoff Weicher Schaumstoff | Nicht allgemein verfügbar Triumvirate Environmental (Einzelfallprüfung, Vereinigte Staaten) |
EPU | Hartschaum | Nicht allgemein verfügbar |
Mehrschichtfolie | Produktbeutel | Nicht allgemein verfügbar Triumvirate Environmental (Einzelfallprüfung, Vereinigte Staaten) |
Papier | Füllpapier Produkteinlagen | Leicht recycelbar |
Einhaltung der Richtlinie der Europäischen Union über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE)
Produkte mit diesem Symbol müssen der Richtlinie 2012/19/EU der Europäischen Union über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) entsprechen.
Kontaktieren Sie Ihren Vertriebsmitarbeiter, um mehr über die Inzahlungnahme-, Rückgabe- und Recyclingprogramme für Geräte und Instrumente von Fisher Scientific zu erfahren.
*Thermo Fisher Scientific und seine verbundenen Unternehmen geben keinerlei Zusicherungen oder Garantien hinsichtlich der von Drittanbieter-Recyclern angebotenen Dienstleistungen/Produkte oder deren Genauigkeit in Bezug auf Prozesse, Ergebnisse oder Resultate. Thermo Fisher Scientific übernimmt keine rechtliche oder finanzielle Verantwortung für Dienstleistungen, Produkte oder Aussagen von Drittanbieter-Recyclern, weder auf dieser Seite noch in deren Marketingmaterialien. Jeder Kunde dieser Recycler muss selbst entscheiden, ob er diese Unternehmen für die vorgesehenen Zwecke nutzt.
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung in diagnostischen Verfahren.