Zellkulturflaschen
Zellkulturflaschen sind entscheidend für ein konsistentes Wachstum und die Expansion adhärenter und suspendierter Zelllinien. In dieser Kategorie finden Sie eine breite Auswahl an sterilen und zellkulturbehandelten Optionen, einschließlich belüfteter und gefilterter Verschlüsse zur Unterstützung des Gasaustauschs und der Kontaminationskontrolle. Entdecken Sie bewährte Sortimente von Corning, Thermo Scientific Nunc, Thermo Scientific und Fisherbrand passend zu Ihrem Workflow — von der routinemäßigen Pflege bis zur Skalierung.
Nützliche Links
Jetzt sparen – Exklusive Angebote
Artikelnummer 12034917
Artikelnummer 10537161
Artikelnummer 11884235
Artikelnummer 11850845
Artikelnummer 10266432
Artikelnummer 10114101
Bestellung abschließen – Attraktive Angebote
Muss man haben
Artikelnummer 11752997
Artikelnummer 10537131
FAQ
Belüftete Kappen unterstützen den Gasaustausch, während Filterkappen eine zusätzliche Barriere bieten, die das Kontaminationsrisiko während der Handhabung reduziert. Für routinemäßige Arbeiten im CO2-Inkubator wählen viele Labore gefilterte Optionen wie Thermo Scientific Nunc EasYFlasks, während belüftete Corning-Designs für robuste Workflows geeignet sein können.
Wählen Sie die Flaschengröße basierend auf dem gewünschten Zellertrag und dem Teilungsverhältnis. Kleinere Flächen (25–75 cm²) eignen sich für Wartung und frühe Expansion; 175 cm² unterstützt die Skalierung mit weniger Gefäßen. Corning- und Thermo Scientific-Sortimente bieten konsistente Formate zur Sicherstellung reproduzierbarer Aussaatdichten.
Für adhärente Zelllinien wählen Sie zellkulturbehandelte Flaschen zur Verbesserung von Anhaftung und Wachstumskonsistenz. Behandelte Oberflächen (häufig als TC-treated oder Nunclon Delta gekennzeichnet) helfen, Variabilität zwischen Passagen zu reduzieren. Corning TC-treated-Flaschen und Thermo Scientific Nunc-Optionen sind weit verbreitet.
Arbeiten Sie in einer sauberen Sicherheitswerkbank, minimieren Sie die Zeit ohne Kappe und vermeiden Sie das Berühren von Gewinden oder Innenflächen. Verwenden Sie sterile Techniken beim Hinzufügen von Medien und Zellen und lagern Sie ungeöffnete sterile Verpackungen ordnungsgemäß. Gefilterte Verschlüsse können zusätzlichen Schutz bieten.
Zellkulturflaschen werden für Aussaat, Wartung, Passagieren und Expansion vor nachgelagerten Assays, Bildgebung oder Bioprozessschritten verwendet. Viele Labore beginnen mit 25–75 cm² und wechseln zu 175–225 cm², wenn die Zellzahl steigt. Corning- und Thermo Scientific-Portfolios unterstützen jede Phase mit passenden Formaten.
Verwenden Sie denselben Flaschentyp (Oberflächenbehandlung und Verschlussart), standardisieren Sie die Aussaatdichte und halten Sie die Inkubationsbedingungen konstant. Bewährte Marken wie Corning, Thermo Scientific und Thermo Scientific Nunc helfen, Chargenvariabilität zu reduzieren, während sterile, gebrauchsfertige Formate Handhabungsunterschiede minimieren.