Warum das DURAN™ Autoklavflaschen- und Aufsteckkappensystem von DWK Life Sciences Schraubverschluss-Labormedienflaschen beim Autoklavieren von Wasser, Flüssigkeiten und Medien übertrifft
In sterilen Forschungsumgebungen mit höchsten Anforderungen, wie z. B. gnotobiotischen Core Facilities, können sich Wissenschaftler keinen einzigen Kontaminationsvorfall leisten. In diesem Bereich können Sterilitätsfehler Monate oder sogar Jahre experimenteller Arbeit zunichtemachen. Deshalb entscheiden sich viele Forschende für das DURAN™ Autoklavflaschen- und Aufsteckkappensystem anstelle herkömmlicher Labormedienflaschen mit blauem Schraubverschluss zur Sterilisation von Trinkwasser für Versuchstiere.
Für Sterilität entwickelt: Weniger Kontaminationsstellen
Eine der größten Herausforderungen bei konventionellen GL 45 Labormedienflaschen mit Schraubgewinde sind versteckte Kontaminationsstellen. Schraubverschlusssysteme enthalten Gewinde, Rillen und Kunststoff-Ausgießringe, die schwer gründlich zu reinigen und zu sterilisieren sind. Im Gegensatz dazu verfügt die DURAN™ Autoklavflasche über einen glatten, einfachen Glasflaschenhals und eine einteilige Aufsteckkappe aus Gummi. Dieses minimalistische Design reduziert Bereiche, in denen sich Mikroorganismen festsetzen und überleben können, und senkt so das Kontaminationsrisiko.
Kein Nachziehen nach dem Autoklavieren = kein Risiko nach dem Autoklavieren
Schraubverschlüsse müssen vor dem Autoklavieren locker aufgesetzt werden, um einen gefährlichen Druckaufbau zu vermeiden, und anschließend wieder festgezogen werden. Dieser manuelle Schritt eröffnet einen möglichen Weg zur Rekontamination. Bei der DURAN™ Autoklav-Aufsteckkappe bleibt die Kappe auf der Flasche, die Abdichtung entsteht automatisch, und nach dem Autoklavieren ist kein manuelles Eingreifen erforderlich. Das Eliminieren dieses Schrittes beseitigt eine der Kontaminationsquellen bei der sterilen Flüssigkeitsaufbereitung. Anwender berichten, dass das Nachziehen von Schraubverschlüssen ein bekannter Schwachpunkt in Sterilitäts-Workflows ist.
Integrierter Prozessindikator: die Vakuum-Einwölbung
Eine der am häufigsten hervorgehobenen Eigenschaften der DURAN™ Autoklav-Aufsteckkappe ist ihr automatischer Prozessindikator. Während eine DURAN™ Autoklavflasche nach dem Autoklavieren abkühlt, sinkt der Innendruck und zieht die flexible Gummikappe nach innen, wodurch eine sichtbare zentrale Einwölbung entsteht, ähnlich wie bei eingekochten Gläsern.
Diese Einwölbung liefert Forschenden sofort sichtbare Hinweise darauf, dass:
- die Flasche und die Kappe thermisch behandelt wurden
- sich im Inneren ein Vakuum gebildet hat
- der Inhalt hermetisch versiegelt blieb (in Tests über viele Monate)
Forschende verlassen sich insbesondere bei chemisch intensiven Transfers auf diese visuelle Bestätigung, bei denen eine klare Kontrolle entscheidend ist.
Sichere Abdichtung bei intensiver Handhabung
Sterilisierte Trinkwasserflaschen für keimfreie Mausmodelle werden intensiv gehandhabt, darunter:
- vollständiges Eintauchen in starke chemische Sterilisationsmittel (z. B. Chlordioxidlösung)
- Transfer durch einen desinfizierten Transferzylinder oder -port in einen Isolator
Anwender betonen, dass eine fest sitzende, zuverlässige Kappe beim Kippen, Drehen und Bewegen schwerer, mit Wasser gefüllter Flaschen entscheidend ist. Die DURAN™ Autoklav-Aufsteckkappe bietet eine dichte, zuverlässige Abdichtung, die während dieser Schritte sicher sitzt, im Gegensatz zu Schraubverschlüssen, die sich lösen oder undicht werden können.
Für reale Sterilisations-Workflows entwickelt
Forschende in der Mikrobiomforschung führen routinemäßig folgende Tests durch:
- Vakuumtests
- tägliche Dart™ Luftentfernungstests
- Ausdrucke von Autoklavenzyklen
- strenge Diagnosen vor jedem Zyklus
Sie bevorzugen Geräte, auf die sie sich verlassen können und die konsistent funktionieren. Anwender berichten, dass das DURAN™ Autoklavflaschen- und Aufsteckkappensystem „einfach am sinnvollsten“ für diese anspruchsvollen Prozesse ist, und neue Mitarbeitende übernehmen es häufig aufgrund der etablierten Zuverlässigkeit.
Wiederverwendbar und praktisch für mehrere Zyklen
Obwohl nominell als „Einwegprodukt“ ausgelegt, können DURAN™ Autoklav-Aufsteckkappen zuverlässig für bis zu fünf Autoklavierzyklen verwendet werden, ohne Ausfälle zu zeigen. Dieses Gleichgewicht aus Robustheit und Praktikabilität macht sie zu einer wirtschaftlichen und zuverlässigen Option für Labore, die täglich Wasser autoklavieren. Insbesondere jetzt, da die vollständig wiederverwendbaren DURAN™ Autoklavflaschen in zwei neuen, benutzerfreundlichen Größen erhältlich sind: 500 und 1000 mL.
Wenn Sterilität entscheidend ist und Zuverlässigkeit über den Erfolg langfristiger Forschung bestimmt, ist das DURAN™ Autoklavflaschen- und Aufsteckkappensystem die bewährte Wahl.