Einführung
Die PCR-Kunststoffe der Sustain™-Serie wurden entwickelt, um genaue und reproduzierbare PCR-Daten zu liefern und gleichzeitig die Umwelt zu schonen. Das für ihre Herstellung verwendete biobasierte Polypropylenharz wird aus einem biokreislauffähigen Rohstoff der zweiten Generation (Abfälle und Restöle) nach einem Massenbilanzansatz hergestellt. Zu den biobasierten Rohstoffen gehören Materialien, die am Anfang der Lieferkette als Abfall oder Verarbeitungsrückstand gelten und nicht deponiert oder energetisch genutzt werden, sondern in einem Kreislauf wiederverwendet, weiterverwendet oder recycelt werden, ohne aus dem Wirtschaftskreislauf auszuscheiden[1]. Diese Rohstoffe haben einen geringeren ökologischen Fußabdruck im Vergleich zu Rohstoffen aus fossilen Brennstoffen, und die Massenbilanzkette ist durch das weltweit anerkannte ISCC-System (International Sustainability and Carbon Certification) zertifiziert.
Die Auswirkungen von biobasierten Materialien in der Herstellung
Die Verwendung von biobasierten Materialien führt zu einer Verringerung des Bedarfs an fossilen Rohstoffen, wodurch die Treibhausgasemissionen reduziert werden. Jedes Kilogramm (kg) biobasiertes Polypropylenharz, das in diesen Produkten verwendet wird, reduziert die Treibhausgasemissionen um 3,43 kg CO2e.[2] Dies entspricht 1,96-mal niedrigeren CO2e-Emissionen pro kg biobasiertes Polypropylenharz im Vergleich zu herkömmlichem fossilem Harz. Der Übergang zu biobasierten Produkten kann somit Kunden dabei unterstützen, ihre Scope-3-Emissionsreduktionsziele zu erreichen.[3]
Wichtige Eigenschaften der Sustain™-Serie PCR-Kunststoffe
Zusätzlich zu den oben beschriebenen Umweltvorteilen sind die PCR-Kunststoffe der Sustain™-Serie so konzipiert, dass die Produktqualität und Leistung nicht beeinträchtigt werden. Hergestellt in einem Klasse 100.000 Reinraum gemäß den Richtlinien der ISO 9001, verfügt die Serie über mehrere wichtige Eigenschaften:
- Einheitliche, ultradünne Wände, die einen maximalen und gleichmäßigen Wärmeübergang ermöglichen, um eine gleichbleibend hohe Leistung bei jeder Probe zu erzielen
- Visuelle Inspektion und elektrostatische Prüfung jedes Brunnens auf Defekte und Verunreinigungen. Jede Charge wird einem PCR-Zyklustest unterzogen, um die Abdichtung zu bewerten
- Zertifizierung als frei von DNase, RNase, menschlicher DNA und PCR-Inhibitoren, um die Genauigkeit und Reproduzierbarkeit der PCR-Ergebnisse sicherzustellen
- Kompatibilität mit Applied Biosystems™ Thermocyclern und einer Vielzahl anderer beliebter Instrumente
Es gibt eine Vielzahl von Produktformaten, die spezifische PCR- oder qPCR-Anforderungen erfüllen, einschließlich PCR-Platten (96-Well und 384-Well) und Streifenröhrchen mit befestigten oder separaten Kappen (entweder zusammen oder getrennt verpackt). Durch die Wahl der Sustain™-Serie PCR-Kunststoffe können Forscher genaue und reproduzierbare Ergebnisse erzielen, während sie zu einer grüneren Zukunft beitragen und ein Engagement für eine verantwortungsvollere Beschaffung von Labor-Kunststoffen durch Produkte demonstrieren, die wirklich Greener by Design™ sind.
Referenzen
1 ISCC. Rohstoffkategorie: Bio-Kreislauf. iscc-system.org/markets/feedstocks/bio-circular/
2 Daten zum Kohlenstoff-Fußabdruck des Produkts, bereitgestellt vom Hersteller des biobasierten Polypropylenharzes. Fossilbasiertes Polypropylen hat einen Cradle-to-Gate-Fußabdruck von 1,75 kg CO2e/kg Harz. Biobasiertes Polypropylen hat einen Fußabdruck von –1,68 kg CO2e/kg Harz. Dies umfasst fossile Emissionen von der Wiege bis zum Tor (0,96 kg CO2e/kg), biogene Emissionen (0,77 kg CO2e/kg) und biogene Entnahmen (–3,41 kg CO2e/kg).
3 Greenhouse Gas Protocol, Corporate Value Chain (Scope 3) Standard. ghgprotocol.org/corporate-value-chain-scope-3-standard
Hier finden Sie alle vorgestellten Produkte.