Effektive Rückstandsentfernung: Ein kritischer Schritt
Das Verständnis der Art des Rückstands ist wichtig, um festzustellen, welche Materialien und Reinigungsmittel am effektivsten sind. Eine mechanische Aktion durch das Personal ist erforderlich, um sichtbare und sub-sichtbare Produktionsreste, Reinigungsmittelrückstände, Geräteabdrücke und Kontaminationen zu entfernen. Stoffe mit abrasiven und absorbierenden Eigenschaften sowie spezielle Reinigungsmittel können erforderlich sein, um in sauberen Produktionsbereichen eine zusätzliche Reinigungsebene durchzuführen, ohne dass geschrubbt werden muss.
Ein sauberer Vergleich
Die unten stehenden Daten zeigen eine Reihe gängiger Reinraumbekleidungen (ISO 5 bis 9) im Vergleich zu einem generischen Stoff aus 100 Prozent Polyester (Kontrolle), wobei 70 Prozent IPA verwendet werden, um getrocknete Oberflächenrückstände (ein feines weißes Pulver) aus einer 5.000 Teile pro Million (ppm) Natriumhypochlorit (Bleichmittel) Lösung zu entfernen.
Microfaser—ein hoch absorbierender, leicht getufteter Stoff aus 80 Prozent Polyester und 20 Prozent Nylon—war zweimal so effektiv wie der Kontrollstoff. Microfaser mit PolyMesh™—ein Microfaserstoff mit einer Schicht aus geflochtenem Polyester—entfernte ebenfalls eine signifikante Menge des sichtbaren Rückstands durch seinen zusätzlichen Schrubbfaktor. NovaScrub™—ein haltbarer, offenzelliger retikulierter Schaum—war hervorragend zum Lösen des getrockneten Rückstands geeignet, jedoch war nach dem Trocknen mehr davon sichtbar, ähnlich den Ergebnissen des Polyesterkontrollstoffs. Weitere Details finden Sie in der Tabelle.
Rückstände und Schmutz lösen
Aufgrund hoher Gehalte an flüchtigen organischen Verbindungen (VOC) sind 70 Prozent IPA-Lösungen für die Rückstandsentsorgung auf großen Oberflächen nicht praktikabel. Reinigungsmittel mit Tensiden, die Rückstände und Schmutz lösen, werden beim Reinigen oder Desinfizieren bevorzugt.
Einer dieser Reiniger ist Micronova™ NovaClean™. Gefiltert auf 0,1 μm und enthält Metalle und übliche Salzionen im Bereich von Teilen pro Milliarde (ppb), reinigt er Oberflächen, ohne signifikante Rückstände zu hinterlassen.
Ein zweiter Vergleich zeigt die Wirksamkeit des NovaClean-Reinigers im Vergleich zu deionisiertem (DI) Wasser als Lösung zur Entfernung von Rückständen eines standardmäßigen quartären Desinfektionsmittels, wobei dieselbe Bandbreite an Stoffen wie oben diskutiert verwendet wird. Wieder schnitt der leicht getuftete Microfaserstoff am besten ab, diesmal mit beeindruckenden null Prozent Rückständen des standardmäßigen Desinfektionsmittels mit NovaClean als Tensid. Mehrere Stoffe, die in aseptischen Bereichen beliebt sind, um Desinfektionsmittel aufzutragen, funktionierten ebenfalls gut mit NovaClean, um Rückstände von Desinfektionsmitteln zu entfernen. Andere Materialien—PolySorb™, ein texturierter Polyester; MegaTex™, ein texturierter Polyamid; und NovaPoly™, ein gestrickter Polyester—funktionierten viel besser mit NovaClean als die Kontrolle. Der Polyesterkontrollstoff in Kombination mit DI-Wasser entfernte nur etwa 50 Prozent der Desinfektionsmittelrückstände, im Vergleich zu 75 Prozent Entfernung bei Verwendung von NovaClean als Lösung.
Empfehlungen
Bei der Erstellung Ihres Plans zur routinemäßigen Rückstandsentsorgung sollten Sie die Art des Rückstands, den Stoff zur Entfernung dieses Rückstands und die Reinigungslösung berücksichtigen.
Getuftete Microfasern, wie der Micronova™ Microfaserstoff, eignen sich gut zur Beseitigung von Salz- und Lösungsrückständen.
NovaClean-Reinigungsmittel ist DI-Wasser überlegen bei der Entfernung von Rückständen aus quartären Amintyp-Desinfektionsmitteln. Für getrocknete Salze oder Schlämme sind NovaScrub oder andere abrasivere Stoffe eine gute Wahl. Bei der Verwendung von NovaClean oder einem anderen desinfizierenden Reinigungsmittel zur Rückstandsentsorgung können niedrig partikelabgebende Stoffe wie PolySorb oder MegaTex bevorzugt werden, da sie auch zur Anwendung von Desinfektionsmitteln verwendet werden können.
Durchschnittlich sichtbare Rückstände nach dem Wischen
| Wischstoff | 5% (v/v) Natriumhypochlorit* | 1,6% (v/v) Quartäres Ammoniumdesinfektionsmittel |
|---|---|---|
| 70% IPA | NovaClean | |
| Kontrollstoff: 100% Polyester | 25% | 25% |
| Microfaser | 12.5% | 0% |
| Microfaser mit geflochtenem Polyester | 17.5% | 15% |
| Retikulierter Trockenschaum | 25% | 25% |
| Texturierter Polyester | 30% | 10% |
| Texturiertes Polyamid | 12.5% | 0% |
| Microfaser | 42.5% | 15% |
| Gestrickter Polyester | 30% | 15% |
| Wischstoff | 1.6% (v/v) Quartäres Ammoniumdesinfektionsmittel | |
|---|---|---|
| DI-Wasser | NovaClean | |
| Kontrollstoff: 100% Polyester | 50% | 25%** |
* 5.000 ppm verdünntes Bleichmittel **50% Rückstandsreduktion bei Verwendung von NovaClean