Mechanische Homogenisatoren und Immersionsmischer
Motorbetriebene Geräte, die zum Zerkleinern, Lysieren und Homogenisieren vor der molekularen Extraktion verwendet werden. Das Produkt ist sowohl als Handgerät als auch als Tischgerät erhältlich. Es kann als kompletter Bausatz erworben werden, der Ständer, Motor und Sonde enthält. Außerdem enthalten die Kits auch Stößelzubehör.
Schnelle Auswahl
Muss man haben
Artikelnummer 200021251
Artikelnummer 15525799
Artikelnummer 11766058
Artikelnummer 4950196
Artikelnummer 11482360
Artikelnummer 10429774
Artikelnummer 11472380
Artikelnummer 11490576
Artikelnummer 15515799
Artikelnummer 15505819
Artikelnummer 15515819
Artikelnummer 30057808
Jetzt sparen - Exklusive Web-Angebote
Artikelnummer 15525799
Artikelnummer 17455799
Artikelnummer 4950196
Vervollständigen Sie Ihre Bestellung
Häufig gestellte Fragen
Ein mechanischer Homogenisator ist ein motorbetriebenes Laborgerät, das zum Zerkleinern, Mischen oder Emulgieren biologischer und chemischer Proben eingesetzt wird. Er verwendet schnell rotierende Klingen oder Sonden, um Zellen, Gewebe oder andere Materialien zu einer gleichmäßigen Mischung zu verarbeiten.
Typische Anwendungen sind die Gewebehomogenisierung, Zelllyse und Probenvorbereitung für die Molekularbiologie, Biochemie und analytische Tests.
Mechanische Homogenisatoren liefern konsistente, reproduzierbare Ergebnisse und werden sowohl in Forschungs- als auch in Industrielaboren häufig eingesetzt.
Bei der Auswahl eines mechanischen Homogenisators sollten folgende Faktoren berücksichtigt werden:
Probenvolumenbereich: Wählen Sie ein Modell, das zu Ihren geplanten Volumenbereichen passt – von Mikrolitern bis zu 100 mL oder mehr.
Probentyp: Faserige, viskose oder weiche biologische Materialien erfordern unterschiedliche Sondentypen und Leistungsstufen.
Motorleistung und Drehzahl: Hochgeschwindigkeits- oder regelbare Motoren verarbeiten anspruchsvolle Proben effizienter.
Durchsatzanforderungen: Handhomogenisatoren bieten Flexibilität, Tischgeräte höhere Reproduzierbarkeit und Kapazität.
Kompatibilität von Sonden und Zubehör: Stellen Sie sicher, dass Sonden und Spitzen zu Ihren Anwendungen passen. Die richtige Konfiguration gewährleistet effiziente Homogenisierung und erhält die Probenintegrität.
Mechanische Homogenisatoren nutzen rotierende Klingen oder Sonden, um Proben physikalisch zu scheren und zu mischen. Ultraschallhomogenisatoren arbeiten mit hochfrequenten Schallwellen, die durch Kavitationswirkung Zellen aufbrechen. Kugelmühlen-Homogenisatoren verwenden eine Schüttelbewegung mit Kugeln, um Proben in geschlossenen Röhrchen zu zerkleinern.
Jede Methode hat ihre Vorteile:
Mechanisch: Einfach, kostengünstig, ideal für den allgemeinen Laboreinsatz.
Ultraschall: Hervorragend für empfindliche Proben und kleine Volumen.
Kugelmühle: Optimal für hohen Probendurchsatz oder harte Gewebe.
Die Wahl des richtigen Typs hängt von den Probeneigenschaften, dem Durchsatz und den Verarbeitungsanforderungen ab.