UserName
Sicherheit Sicherheit Des Ergebnisses
Handschuhe, die Maßstäbe für Sicherheit und Integrität setzen
Juni 2025 | 1 Minuten Lesezeit | Von: Molnlycke
Handschuhe, die Maßstäbe für Sicherheit und Integrität setzen
Ein akzeptables Qualitätsniveau (AQL) legt sowohl Prüfkriterien fest als auch die Bewertung der Produktqualität in der Herstellung. Je niedriger die Zahl, desto geringer ist die Anzahl der Defekte und desto höher ist die Qualität des hergestellten Produkts. In kritischen Umgebungen, wie etwa in der Pharma-, Biotech- und Halbleiterindustrie, gilt ein AQL von 1,5 typischerweise als Standard.
Biogel™ Tech Handschuhe bieten unvergleichliche Qualität und übertreffen mit einem branchenführenden AQL von 0,4 die höchsten Standards, um einen überlegenen Schutz für sowohl Anwender als auch Produkte zu gewährleisten. Vertrauen Sie den Handschuhen, die Maßstäbe für Sicherheit und Integrität setzen, und erleben Sie die unvergleichliche Qualität von Mölnlycke™.