accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 51-21-8

IUPAC Name: 5-fluoro-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-2,4-dione
Synonyme: fluorouracil fluorouracil (inn)
Molekulargewicht (g/mol): 130.08
Summenformel: C4H3FN2O2
InChi Key: GHASVSINZRGABV-UHFFFAOYSA-N
SMILES: FC1=CNC(=O)NC1=O
Menge 
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (3)
Reinheit (%) 
  • (2)
  • (7)
Physikalische Form 
  • (4)
  • (2)
Siedepunkt 
  • (4)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (3)
  • (4)
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (7)
  • (4)
  • (2)
  • (4)