Learn More
5-Fluoruracil, > 99%, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11498070 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11498070 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11498070 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0210172201
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 13-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
CAS 51-21-8
Summenformel C4H3FN2O2
MDL-Nummer MFCD00006018
Menge 1 g
Synonym 5-fluorouracil, fluorouracil, 5-fu, fluoroplex, adrucil, efudex, carac, fluracil, fluoroblastin, 5-fluoropyrimidine-2,4 1h,3h-dione
InChI-Schlüssel GHASVSINZRGABV-UHFFFAOYSA-N
SMILES FC1=CNC(=O)NC1=O
IUPAC-Name 5-Fluor-1,2,3,4-Tetrahydropyrimidin-2,4-dion
Molekulargewicht (g/mol) 130.08
PubChem CID 3385
ChEBI CHEBI:46345