accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 2832-19-1

HONHOCl

CAS RN 2832-19-1

IUPAC Name: 2-chloro-N-(hydroxymethyl)acetamide
Synonyme: 2-chloro-N-(hydroxymethyl)acetamide
Molekulargewicht (g/mol): 123.54
Summenformel: C3H6ClNO2
InChi Key: TXNSZCSYBXHETP-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OCNC(=O)CCl
Menge 
  • (2)
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern