Learn More
2-Chlor-N-(Hydroxymethyl)acetamid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
An organic building block. It is an important raw material and intermediate used in Organic Synthesis, Pharmaceuticals, Agrochemicals. As dyestuff intermediate .
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Ein organischer Baustein. Es ist ein wichtiger Rohstoff und ein Zwischenprodukt bei der Organischen Synthese sowie in Pharmazeutika und Agrochemikalien. Als Farbstoffzwischenprodukt.
Löslichkeit
Sehr gut in Wasser löslich. Schwer löslich in aliphatischen Kohlenwasserstoffen.
Hinweise
Hygroskopisch. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Chloro-N- (hydroxymethyl)acetamide |
| Schmelzpunkt | 97°C to 103°C |
| Menge | 50 g |
| UN-Nummer | UN3261 |
| Beilstein | 1811765 |
| Empfindlichkeit | Hygroskopisch |
| Löslichkeitsinformationen | Very soluble in water. Poorly soluble in aliphatic hydrocarbons. |
| Formelmasse | 123.54 |
| Reinheit (%) | 98% |