CAS RN 188815-30-7
IUPAC Name:
3-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Synonyme:
3-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Molekulargewicht (g/mol):
192.11
Summenformel:
C8H4F4O
InChi Key:
UZZYXZWSOWQPIS-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
FC1=CC(C=O)=CC(=C1)C(F)(F)F
1
–
1
von
1
Ergebnisse
1
3-Fluor-5-(Trifluormethyl)-Benzaldehyd, 97 %
CAS: 188815-30-7 Summenformel: C8H4F4O Molekulargewicht (g/mol): 192.113 MDL-Nummer: MFCD00061312 InChI-Schlüssel: UZZYXZWSOWQPIS-UHFFFAOYSA-N Synonym: 3-fluoro-5-trifluoromethyl benzaldehyde,3-fluoro-5-formylbenzotrifluoride,alpha,alpha,alpha,5-tetrafluoro-m-tolualdehyde,benzaldehyde, 3-fluoro-5-trifluoromethyl,pubchem4239,acmc-1bzt1,5-tetrafluoro-m-tolualdehyde,3-fluoro-5-trifluromethylbenzaldehyde PubChem CID: 605686 IUPAC-Name: 3-Fluor-5-(trifluormethyl)benzaldehyd SMILES: C1=C(C=C(C=C1C(F)(F)F)F)C=O