Learn More
3-Fluor-5-(Trifluormethyl)-Benzaldehyd, 97 %
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde |
| Dichte | 1.376 |
| Siedepunkt | 175°C |
| Flammpunkt | 70°C (158°F) |
| Brechungsindex | 1.449 |
| Menge | 5 g |
| Beilstein | 9121754 |
| Empfindlichkeit | Air Sensitive |
| Formelmasse | 192.11 |
| Reinheit (%) | 97% |