accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 1620-77-5

CH3NN

CAS RN 1620-77-5

IUPAC Name: 5-methylpyridine-2-carbonitrile
Synonyme: 5-methylpyridine-2-carbonitrile
Molekulargewicht (g/mol): 118.14
Summenformel: C7H6N2
InChi Key: LIEQVZZZYLHNRH-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1=CC=C(N=C1)C#N
Reinheit (%) 
  • (3)
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern