Learn More
5-Methylpyridin-2-carbonitril, ≥ 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15441809
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15441809 25 g 25 Gramm
15421809 1 g 1 Gramm
15431809 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15441809 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H64539.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 1620-77-5 | C7H6N2 | 118.14 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1620-77-5
Summenformel C7H6N2
Molekulargewicht (g/mol) 118.14
MDL-Nummer MFCD06200830
InChI-Schlüssel LIEQVZZZYLHNRH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-cyano-5-methylpyridine, 5-methylpicolinonitrile, 5-methyl-pyridine-2-carbonitrile, 5-methyl-2-pyridinecarbonitrile, 6-cyano-3-picoline, 2-pyridinecarbonitrile, 5-methyl, 2-cyano-5-methylpyridine 2-cyano-5-picoline, 5-methypicolinonitrile, pubchem12978, 5-methyl picolinonitrile
PubChem CID 74183
IUPAC-Name 5-Methylpyridin-2-Carbonitril
SMILES CC1=CC=C(N=C1)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Methylpyridine-2-carbonitrile
Schmelzpunkt 72°C to 75°C
Menge 25 g
UN-Nummer UN3439
Beilstein 111125
Formelmasse 118.14
Reinheit (%) ≥97%
Physikalische Form Fest