CAS RN 1421262-98-7
IUPAC Name:
2-(4-methylphenyl)-4-(5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl)-1,3-thiazole
Synonyme:
2-(4-methylphenyl)-4-(5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl)-1,3-thiazole
Molekulargewicht (g/mol):
305.44
Summenformel:
C20H19NS
InChi Key:
SZRKBHGWZOAMML-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CC1=CC=C(C=C1)C1=NC(=CS1)C1=CC2=C(CCCC2)C=C1
1
–
1
von
1
Ergebnisse
1
2-(4-methylphenyl)-4-(5,6,7,8-tetrahydro-2-naphthyl)Thiazol, 97 %, Thermo Scientific™
CAS: 1421262-98-7 Summenformel: C20H19NS Molekulargewicht (g/mol): 305.439 MDL-Nummer: MFCD22683014 InChI-Schlüssel: SZRKBHGWZOAMML-UHFFFAOYSA-N Synonym: 2-4-methylphenyl-4-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl-1,3-thiazole,2-4-methylphenyl-4-5,6,7,8-tetrahydro-2-naphthyl thiazole PubChem CID: 97030363 IUPAC-Name: 2-(4-methylphenyl)-4-(5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl)-1,3-thiazol SMILES: CC1=CC=C(C=C1)C2=NC(=CS2)C3=CC4=C(CCCC4)C=C3