Learn More
2-(4-methylphenyl)-4-(5,6,7,8-tetrahydro-2-naphthyl)Thiazol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15484526
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15484526 10 g 10 Gramm
15474526 2 g 2 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15484526 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H58786.09
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1421262-98-7
Summenformel C20H19NS
Molekulargewicht (g/mol) 305.439
MDL-Nummer MFCD22683014
InChI-Schlüssel SZRKBHGWZOAMML-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-4-methylphenyl-4-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl-1,3-thiazole, 2-4-methylphenyl-4-5,6,7,8-tetrahydro-2-naphthyl thiazole
PubChem CID 97030363
IUPAC-Name 2-(4-methylphenyl)-4-(5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl)-1,3-thiazol
SMILES CC1=CC=C(C=C1)C2=NC(=CS2)C3=CC4=C(CCCC4)C=C3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(4-Methylphenyl)-4-(5,6,7,8-tetrahydro-2-naphthyl)thiazole
Menge 10 g
Formelmasse 305.44
Reinheit (%) 97%