accessibility menu, dialog, popup

UserName

Die ultimative Laborgeräte-Promotion

Jetzt sparen

Fisher Scientific Logo
Don't have an account?  Create an Account
Produkte
Anwendungen
Zellbiologie
Anwendungen
Genomics
Produktion und Bioprozessierung
Anwendungen
Produktion und Bioprozessierung
Proteomik
Anwendungen
Sicherheit
Main Menu

CAS RN 1017779-27-9

CH3OFNF

CAS RN 1017779-27-9

IUPAC Name: 4-ethoxy-3,5-difluorobenzonitrile
Synonyme: 4-ethoxy-3,5-difluorobenzonitrile
Molekulargewicht (g/mol): 183.16
Summenformel: C9H7F2NO
InChi Key: QSLWOCXSGQJUSS-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCOC1=C(F)C=C(C=C1F)C#N

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.