Learn More
4-Ethoxy-3,5-Difluorbenzonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15444337
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15444337
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H31715.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1017779-27-9
Summenformel C9H7F2NO
Molekulargewicht (g/mol) 183.158
MDL-Nummer MFCD09258687
InChI-Schlüssel QSLWOCXSGQJUSS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-ethoxy-3,5-difluorobenzenecarbonitrile, 4-ethoxy-3,5-difluorobenzonitrile, jrd
PubChem CID 46737607
IUPAC-Name 4-ethoxy-3,5-difluorbenzonitril
SMILES CCOC1=C(C=C(C=C1F)C#N)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Ethoxy-3,5-difluorobenzonitrile
Schmelzpunkt 27°C to 29°C
Menge 5 g
UN-Nummer UN3439
Formelmasse 183.15
Reinheit (%) 97%