CAS RN 1008751-73-2
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
von
1
Ergebnisse
1
(2E)-6-[[(1,1-Dimethylethoxy)Carbonyl]-2-Hexensäure-Ethylester, TRC
CAS: 1008751-73-2 Summenformel: C13 H23 N O4 Molekulargewicht (g/mol): 257.33 IUPAC-Name: Ethyl(E)-6-(tert-Butoxycarbonylamino)hex-2-Enoat SMILES: CCOC(=O)\C=C\CCCNC(=O)OC(C)(C)C