Learn More
(2E)-6-[[(1,1-Dimethylethoxy)Carbonyl]-2-Hexensäure-Ethylester, TRC
Artikelnummer. 30007490
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30007490 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30007490 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD473380250MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1008751-73-2
Summenformel C13 H23 N O4
Molekulargewicht (g/mol) 257.33
IUPAC-Name Ethyl(E)-6-(tert-Butoxycarbonylamino)hex-2-Enoat
SMILES CCOC(=O)\C=C\CCCNC(=O)OC(C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (2E)-6-[((1,1-Dimethylethoxy)carbonyl)amino]-2-hexenoic Acid Ethyl Ester
Menge 250 mg
InChI-Formel InChI=1S/C13H23NO4/c1-5-17-11(15)9-7-6-8-10-14-12(16)18-13(2,3)4/h7,9H,5-6,8,10H2,1-4H3,(H,14,16)/b9-7+
Formelmasse 257.1627