CAS RN 100646-52-4
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
von
1
Ergebnisse
1
(S)-Quizalofop Ethyl, TRC
CAS: 100646-52-4 Summenformel: C19H17ClN2O4 Molekulargewicht (g/mol): 372.8 Synonym: 2-[4-[(6-Chloro-2-quinoxalinyl)oxy]phenoxy]-Ethyl Ester-(S)-Propanoic Acid,(-)-Quizalofop Ethyl IUPAC-Name: Ethyl(2S)-2-[4-(6-Chlorquinoxalin-2-yl)Oxyphenoxy]propanoat SMILES: CCOC(=O)[C@H](C)Oc1ccc(Oc2cnc3cc(Cl)ccc3n2)cc1