Fünf häufig gestellte Fragen zu Whatman™ Produkten
Wir filtern den Proteinextrakt, bevor wir ihn in das ÄKTA™-System laden. Wie können wir ein Verstopfen der Protein Prep Spritzenfilter vermeiden?
Verstopfung kann bei einer stark beladenen Probe auftreten. Um ein Verstopfen der Protein Prep Spritzenvorsatzfilter zu vermeiden, sollten Sie zunächst das Probenvolumen berücksichtigen.
Sie können unsere Whatman GD/X™ Spritzenvorsatzfilter ausprobieren, die einen Vorfilter enthalten, um viskoses, dichtes oder anderweitig schwer zu filtrierendes Material mit hohem Feststoffgehalt zu filtern. Jede Einheit enthält einen Vorfiltrationsstapel aus Multigrade GMF 150 (10 und 1 μm Partikelrückhaltevermögen) und GF/F, um sicherzustellen, dass größere Partikel aufgefangen werden, bevor sie die Membran erreichen.
Wir bieten die folgenden Whatman GD/X™-Filter für schwer zu filtrierende Proben an:
Sollten diese für Ihre Anwendung nicht geeignet sein, dann bietet sich unser Whatman GD/X™ 0. 45 GMF mit doppelten Glasfaserfilter an, der feine Partikel bis zu 0,7 µm zurückhält. Wenn Sie bei der Verwendung von Glasfasern aufgrund möglicher unspezifischer Bindungen oder Proteinverluste vorsichtig sind, bietet Cytiva auch Whatman™ GD/XP Einwegspritzenfilter an. Diese Filter modifizieren unsere Whatman GD/X™-Linie mit einem Polypropylen-Vorfilterstapel zur Analyse von Proben, die eine anorganische Ionenanalyse erfordern.
Hinweis: Suchen Sie nach einem Filterpapier, Membranfilter oder Spritzenfilter? Lassen Sie sich von Cytiva helfen, den optimalen Filter für Ihre Bedürfnisse zu finden und eine zuverlässige Analyse zu gewährleisten.
Wie lange können Whatman™ 903 Proteinsaver Cards nach dem Auftragen der Blutprobe vor der Analyse gelagert werden? Was sind die empfohlenen Lagerbedingungen?
903 Proteinsaver Cards sind nicht für eine lange Lagerung vorgesehen. Um die Möglichkeit eines Abbaus zu minimieren, empfehlen wir, Blutproben, die auf 903 Proteinsaver Cards getrocknet wurden, bei -20°C in einem versiegelten Beutel mit einem Trockenmittel aufzubewahren.
Wir möchten Fettsäureprofile (z.B. Omega 3, Omega 6) in menschlichen Blutspotproben analysieren. Welche Art von Produkt sollten wir verwenden?
Unsere 903 Proteinsaver Card ist eine 903-Proben-Proteinsammelkarte mit fünf Probenspots für die Proteinsammlung, den Transport und die Lagerung.
Dieser Artikel beschreibt die Verwendung unserer 903-Proteinsaver-Karten für ähnliche Anwendungen und könnte ein guter Ausgangspunkt für Ihre Forschung sein: Gehalte an langkettigen, mehrfach ungesättigten Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren in getrockneten Blutproben bei 7- bis 9-jährigen Kindern in Simbabwe: eine Querschnittsstudie.
Hinweis: Kontaktieren Sie uns, wenn Sie Muster unserer Karten für Ihre Vorstudien benötigen.
Welches ist der beste Filter für die Metallanalyse in der Luft?
Whatman™ QM-C Quarz-Mikrofaserfilterpapier ist unser hochreiner Quarzfilter. Es zeichnet sich durch einen geringen Gehalt an Spurenmetallen und hohe Temperaturbeständigkeit aus. Es eignet sich gut für die Schwermetallanalyse von Feinstaub und die Probenahme von sauren Gasen, Schornsteinen, Abgasen und Aerosolen in Luftmessgeräten.
Was ist ein geeigneter Spritzenfilter für eine teilweise geklärte Probe vor dem Auftragen auf die ÄKTA™ Chromatographiesäule?
Protein Prep Spritzenvorsatzfilter für ÄKTA™ Systeme wurden entwickelt, um die Proteinprobenvorbereitung vor der Chromatographie zu optimieren. Eine hohe Ausbeute bei der Proteinreinigung und eine genaue Proteinanalyse hängen davon ab, dass eine qualitativ hochwertige Probe auf die Chromatographiesäule gegeben wird. Die Protein Prep Spritzenvorsatzfilter wurden speziell zur Optimierung dieser Ergebnisse entwickelt, da sie mit einer regenerierten Zellulosemembran mit extrem niedrigen unspezifischen Bindungseigenschaften ausgestattet sind.
Wenn Sie Fragen haben, können Sie sich mit uns in Verbindung setzen, indem Sie das Formular auf der Cytiva - Rückruf anfordern Seite ausfüllen. Alternativ können Sie auch unser Filterauswahltool nutzen, um ein geeignetes Filtermaterial für Ihre Anwendung zu finden.
Cytiva und das Drop-Logo sind Marken der Life Sciences IP Holdings Corp. oder einer Tochtergesellschaft, die unter dem Namen Cytiva firmiert.
ÄKTA, Whatman™, Whatman GD/X™ sind Marken von Global Life Sciences USA LLC oder einer Tochtergesellschaft, die als Cytiva tätig ist.