TLC: Leistungsstark, effizient und sachdienlich
Dünnschichtchromatographie (TLC) ist ein beliebtes Verfahren in der wissenschaftlichen Gemeinschaft. Sie wird in vielen Branchen und Forschungsbereichen eingesetzt, darunter in der pharmazeutischen Produktion, der klinischen Analyse, der industriellen Chemie, der Umwelttoxikologie, der Lebensmittelchemie und vielen anderen. Zu den herausragenden Vorteilen der TLC gehören hohe Trennleistung, Schnelligkeit und Effizienz, Kosteneffizienz, einfache Anwendung, hohe Empfindlichkeit und Vielseitigkeit. Diese Vorteile machen die TLC zu einer unverzichtbaren Technik für ein breites Spektrum von Anwendungen. Im Hinblick auf die grüne Chemie ist die TLC ein relativ umweltfreundliches Verfahren, das nur wenig Lösungsmittel benötigt und wenig Abfall erzeugt.
Vorteile der TLC
Die TLC erfordert keine komplexen oder kostspielig zu wartenden Geräte. Die Investitionen für die Durchführung einer erfolgreichen TLC können hundertmal geringer sein als bei der HPLC. Da die getrennten Verbindungen auf der Platte verbleiben, können sie für weitere Experimente verwendet werden. Außerdem wird die Methodenentwicklung durch die TLC vereinfacht, da die hohe Trennleistung die TLC zu einem vielseitigen und leistungsstarken Werkzeug für die Analyse komplexer Gemische macht.
Merkmale der modernen TLC/HPTLC
Der Erfolg der TLC als hocheffizientes analytisches Trennverfahren beruht auf einer Vielzahl von vorteilhaften Eigenschaften:
- Hoher Probendurchsatz in kurzer Zeit
- Eignung für Screening-Tests
- Fähigkeit, als Pilotverfahren für HPLC und Flash-Chromatographie zu dienen
- Fähigkeit, analytische Informationen nach der Trennung über einen längeren Zeitraum zu speichern (die TLC-Fertigschicht dient als Speichermedium für Daten)
- Ermöglicht es, getrennte Substanzen zu einem späteren Zeitpunkt weiteren analytischen Verfahren (z. B. IR und MS) zu unterziehen
- Ermöglicht eine schnelle und kosteneffiziente Optimierung der Trennung durch einfachen Wechsel der mobilen und stationären Phasen
Standardanalytische TLC-Platten und -Blätter
TLC kann sowohl für qualitative als auch für quantitative Analysen verwendet werden. Analytische Standard-TLC-Platten haben in der Regel Adsorptionsschichten mit einer nominellen Dicke von 0,20-0,25 mm. Die Partikelgröße beträgt etwa 5-17µm.
Präparative TLC-Platten
Präparative TLC wird für die Reinigung und Isolierung von Analyten von Verunreinigungen verwendet. Präparative TLC-Schichten (≥0,5mm) sind nur auf Glasplatten erhältlich. Für präparative Schichten von 2 mm wird ein etwas gröberes Material verwendet.
Eigenschaften von TLC-Trägern
Glasplatten
Glasplatten sind robust, hitzebeständig und chemisch resistent gegen alle gängigen mobilen Phasen und Visualisierungsreagenzien. Sie sind die traditionelle Option in der TLC/HPTLC und werden häufig im pharmazeutischen Sektor und anderen Laborumgebungen eingesetzt.
Aluminiumbleche - ALUGRAM Xtra
Aluminiumplatten sind einfach zu handhaben, leicht und flexibel. Das hochleistungsfähige Siliziumdioxid auf ALUGRAM Xtra-Platten bietet eine hervorragende Benetzbarkeit für präzise Färbungsergebnisse, sogar mit 100% wässrigen Nachweisreagenzien. Außerdem lassen sich ALUGRAM Xtra-Blätter leicht mit einer Schere schneiden. Es kommt zu keinem Abblättern der Kieselsäure!
Polyester-Folien - POLYGRAM
Polyesterplatten sind einfach zu handhaben, leicht, flexibel und können auch mit einer Schere geschnitten werden. Entwickelte POLYGRAM-Platten können auch zur Dokumentation in Laborheften aufbewahrt werden.
Inhalt bereitgestellt von: