Produkte
Anwendungen
Zellbiologie
Anwendungen
Genomics
Produktion und Bioprozessierung
Anwendungen
Produktion und Bioprozessierung
Proteomik
Anwendungen
Sicherheit
Main Menu
25351_Merch_P1_Product
Streptavidin-Biotin-Bindung
Die Interaktion zwischen Streptavidin und Biotin ermöglicht die Identifizierung und Reinigung von Proteinen und Nukleinsäuren in vielen Assays, einschließlich der Immunhistochemie (IHC) und des Western Blotting. Die Biotinylierung beinhaltet das Markieren einer Moleküle mit Biotin, was deren anschließende Detektion durch Bindung an Streptavidin ermöglicht.
AUSGEWÄHLT
Thermo Scientific™ NeutrAvidin-Protein
NeutrAvidin-Protein ist deglykosylierte native Avidin aus Eiweiß.
25351_Merch_P2_Product1
Thermo Scientific™ Pierce™ Biotin
Enthält biotinmarkierte Meerrettichperoxidase (B-HRP), alkalische Phosphatase (B-AP) und Fluorescein (B-FITC).
25351_Merch_P2_Product2.
Molecular Probes™ Streptavidin, Alexa Fluor™ 488 Konjugat
Bietet helle, photostabile Fluoreszenz mit hoher Löslichkeit in wässrigen Lösungen
Ideal für Western Blots, Durchflusszytometrie, Bildgebung und Mikroskopie, Mikroplatten-Assays und mehr.
25351_Merch_P2_Product3
Jetzt sparen - Exklusive Web-Angebote
Vervollständigen Sie Ihre Bestellung
Invitrogen™ iBlot™ 3 Starter Kit, PVDF
Das iBlot 3 Starter Kit, PVDF, enthält das iBlot 3 Western Blot Transfergerät und zwei Boxen mit iBlot 3 Transferstapeln, Midi, PVDF; alles, was benötigt wird, um einen schnellen Trocken-Transfer von Proteinen von einem Gel auf eine Membran durchzuführen.
ELISA-Kits
Entwickelt für die Quantifizierung von Zielantigenen in Extrakten von Menschen, Mäusen, Ratten, Rindern und anderen Geweben, Seren und Zellkulturen. Wir bieten ELISA-Kits mit hoch validierten Materialien für genaue Quantifizierung und langfristige Reproduzierbarkeit.
Invitrogen™ Dynabeads™ M-270 Streptavidin
Der Goldstandard für die Isolierung und Handhabung von biotinylierten Nukleinsäuren, Antikörpern oder anderen biotinylierten Liganden und Targets.
Häufig gestellte Fragen
Verwandte Ressourcen
ELISA-Leitfaden
Ein klarer und einfacher Leitfaden zu ELISAs.
25351_Merch_P8_Doc1
Die richtige ELISA auswählen
Auswahl des ELISA-Formats, das am besten zu Ihren Forschungsbedürfnissen passt.
Labels and Ribbons
Proteome Profiler Antikörper-Arrays
Erfahren Sie mehr über die Proteome Profiler Antikörper-Arrays - sie bieten eine schnelle und kostengünstige Analyse mehrerer Analyten in einem einfachen Assay.
Labels and Ribbons
Kaufen Sie Ihre Marken