UserName
Storage Microplates
Mikroplatten zur Lagerung
Mikroplatten zur Lagerung spielen eine wichtige Rolle bei der Probenkonservierung, der Archivierung mit hoher Dichte und automatisierten Arbeitsabläufen. Diese Platten sind in SBS-kompatiblen Formaten erhältlich und bieten zuverlässige Dichtungsflächen, eine konsistente Well-Geometrie und eine hohe Temperaturtoleranz für die Langzeitlagerung, das Mischen und das Verbindungsmanagement.
Thermo Scientific™ Abgene™ 96-Well-0,8-ml-Polypropylen-DeepWell™-Probenverarbeitungs- und -Aufbewahrungsplatte für die Genomik und die Vorbereitung von NGS-Bibliotheken
Speziell für die Verwendung mit Liquid-Handling-Systemen und die Extraktion mit Magnetkügelchen entwickelt
Thermo Scientific™ Abgene™ 96 Well 0.8mL Polypropylene DeepWell™ Sample Processing & Storage Plate for Genomics and NGS library preparation
Thermo Scientific™ Abgene™ 96-Well-1,2-ml-Polypropylen-DeepWell™-Probenverarbeitungs- und -Aufbewahrungsplatte
Optimieren Sie die Suspensionszellkultur mit diesen 1,2-ml-Aufbewahrungsplatten mit U-Boden.
Thermo Scientific™ Abgene™ 96 Well 1.2mL Polypropylene DeepWell™ Sample Processing & Storage Plate
Thermo Scientific™ Abgene™ 96-Well-0,8-ml-Polypropylen-DeepWell™-Probenverarbeitungs- und -Aufbewahrungsplatte für Genomik und NGS-Bibliotheksvorbereitung
Thermo Scientific™ Abgene™ Polypropylen-Mikroplatten und DeepWell-Platten bieten sichere Aufbewahrung für Assays, Verbindungsbibliotheken oder Proben für den mittel- oder langfristigen Gebrauch und verfügen über geformte Schlitze und Polster für automatisierte Probenverarbeitungs- und Vorbereitungsabläufe. 
Thermo Scientific™ Abgene™ 96 Well 0.8mL Polypropylene DeepWell™ Sample Processing & Storage Plate for Genomics and NGS library preparation
Jetzt sparen – Exklusive Angebote
Schließen Sie Ihre Bestellung ab – tolle Angebote
Muss man haben
Häufig gestellte Fragen
Mikroplatten für die Lagerung ermöglichen die sichere Aufbewahrung von Flüssigkeiten, Pellets oder Verbindungen in SBS-konformen Formaten, die für manuelle oder automatisierte Arbeitsabläufe geeignet sind. Marken wie Thermo Scientific Nunc, Corning, Axygen, Fisherbrand, Eppendorf und Brand unterstützen Routineanwendungen in den Bereichen Lagerung, Screening und Biobanking.
Berücksichtigen Sie das Probenvolumen, den verfügbaren Platz im Gefrierschrank und die Anforderungen des Arbeitsablaufs. Deepwell-Platten eignen sich für größere Volumina oder die Pelletsammlung, während Low-Profile-Platten die Lagerdichte optimieren. Wählen Sie das Well-Format, das den Anforderungen für das Mischen, Einfrieren und die weitere Handhabung entspricht.
Polypropylen wird häufig aufgrund seiner chemischen Beständigkeit und Eignung für das Einfrieren und Lagern verwendet. Polystyrol kann gewählt werden, wenn Klarheit erforderlich ist. Thermo Scientific Nunc, Corning und Axygen verwenden häufig Polypropylen für eine robuste Probenkonservierung.
Die meisten Mikroplatten zur Lagerung entsprechen den SBS-Standards und sind somit mit Liquid-Handlern, Staplern, Lesegeräten und Versiegelungssystemen kompatibel. Die starre Konstruktion und die zuverlässige Well-Geometrie minimieren Fehler bei automatisierten Transfers.
Eine ordnungsgemäße Versiegelung verhindert Verdunstung, Kontamination und Probenverlust während der Lagerung und des Transports. Die Verwendung kompatibler Folien, Heißsiegel oder Deckel gewährleistet die Integrität der Proben, insbesondere bei langfristigen oder Niedrigtemperatur-Workflows.
Top-Marken