UserName
Life Science Buffers
Puffer für die Biowissenschaften
Puffer für die Biowissenschaften tragen dazu bei, einen stabilen pH-Wert und eine stabile Ionenstärke in Arbeitsabläufen wie Zellkulturen, Probenvorbereitung, Proteinarbeit und Molekularbiologie aufrechtzuerhalten. Von gebrauchsfertigen Lösungen (z. B. PBS und Waschpuffer) bis hin zu konzentrierten und pulverförmigen Formaten für eine flexible Verdünnung – die Wahl des richtigen Puffers unterstützt die Reproduzierbarkeit und reduziert Schwankungen zwischen den Durchläufen. Entdecken Sie bewährte Optionen von Affymetrix, BD Difco, Corning Media Tech, Fisher Bioreagents und Fisher Chemicals, die Ihren Anwendungsanforderungen entsprechen.
PBS-Tabletten, phosphatgepufferte Kochsalzlösung, Fisher BioReagents™
Phosphatgepufferte Salztabletten, CAS-Nummer 7647-14-5, 7447-40-7, 100 Tabletten, klar, grau, weiß, 5/8 Zoll, max. 600 SEC, VORSICHT!
    PBS Tablets, Phosphate Buffered Saline, Fisher BioReagents™
    Thermo Scientific™ Pierce™ konzentrierte Pufferlösungen (10X und 20X)
    Unsere verschiedenen konzentrierten Pierce-Puffer-Stammlösungen sind gebrauchsfertig, ohne dass Sie trockene Inhaltsstoffe abwiegen und auflösen oder den pH-Wert mit konzentrierter Säure oder Base anpassen müssen. Verdünnen Sie einfach die flüssige Stammlösung mit reinem Wasser und fahren Sie mit Ihrem Experiment fort.
      Thermo Scientific™ Pierce™ Concentrated Buffer Stocks (10X and 20X)
      PBS, phosphatgepufferte Kochsalzlösung, 10-fache Lösung, Fisher BioReagents™
      Sparen Sie Zeit und vereinfachen Sie die Vorbereitung Ihrer Puffer, indem Sie die konzentrierte 10X PBS-Lösung von Fisher BioReagents verwenden – einfach nach Bedarf verdünnen.
        PBS, Phosphate Buffered Saline, 10X Solution, Fisher BioReagents™
        Vervollständigen Sie Ihre Bestellung
        Runde Plastikflaschen
        Entdecken Sie unser umfangreiches Sortiment an langlebigen Kunststoffflaschen, die für eine Vielzahl von Anwendungen konzipiert sind. Dank ihrer Vielseitigkeit und hochwertigen Materialien eignen sie sich perfekt für die Lagerung von Chemikalien, die Abfallentsorgung und vieles mehr. Finden Sie noch heute die ideale Kunststoffflasche, nach der Sie gesucht haben.
        Round Plastic Bottles
        Magnetische Heizplattenrührer
        Magnetrührer sind Laborgeräte, die zum Rühren von Flüssigkeiten, in der Regel in einem Behälter, verwendet werden. Sie erzeugen ein rotierendes Magnetfeld, das einen im Behälter befindlichen Rührstab in Drehung versetzt, wodurch wiederum die Flüssigkeit gerührt wird. Magnetrührer werden für eine Vielzahl von Laboranwendungen eingesetzt, beispielsweise zum Mischen von Lösungen, zur Zellkultivierung und zur Durchführung chemischer Reaktionen.
        Magnetic Hotplate Stirrers
        Häufig gestellte Fragen
        Life-Science-Puffer stabilisieren den pH-Wert und die Ionenstärke, um Proben zu schützen und die Reproduzierbarkeit in Zellkulturen, der Molekularbiologie und bei Protein-Workflows zu verbessern. Gängige Beispiele sind PBS-, Tris-, HEPES- und TE-Puffer. Wählen Sie die Qualität und das Format, die Ihren Anforderungen hinsichtlich Assay-Empfindlichkeit und Handhabung entsprechen.
        PBS und DPBS sind beides phosphatgepufferte Kochsalzlösungen, die zum Waschen und Verdünnen verwendet werden. DPBS enthält oft spezielle Salze, die für bestimmte Schritte der Zellbearbeitung geeignet sind, während PBS häufig für allgemeine Spülungen und die Herstellung von Puffern verwendet wird. Wählen Sie das Produkt entsprechend den Anforderungen Ihres Protokolls und der Kompatibilität mit Ihrem Zelltyp aus.
        HEPES wird häufig für eine starke pH-Pufferung nahe dem physiologischen pH-Wert verwendet, insbesondere wenn die CO₂-Kontrolle eingeschränkt ist. Es hilft, pH-Schwankungen bei der Handhabung außerhalb von Inkubatoren zu reduzieren. Überprüfen Sie die Konzentration, Sterilität und Qualität, um sie an die Arbeitsabläufe in der Zellkultur oder Molekularbiologie anzupassen.
        Konzentrierte Puffer werden mit hochwertigem Wasser verdünnt, um eine 1-fache Arbeitsstärke zu erreichen, wodurch Lagerplatz gespart und der Versand reduziert werden kann. Mischen Sie gründlich und überprüfen Sie den pH-Wert, wenn Ihr Protokoll eine strenge Kontrolle erfordert. Für empfindliche Arbeitsabläufe sollten Sie Optionen in molekularbiologischer Qualität von Marken wie Fisher Bioreagents oder Affymetrix in Betracht ziehen.
        Puffer in molekularbiologischer Qualität werden in der Regel so hergestellt, dass Verunreinigungen wie Nukleasen und Proteasen minimiert werden, um PCR-, Klonierungs- und RNA-Arbeitsabläufe zu unterstützen. Allzweckqualitäten können für Routinewaschungen und unempfindliche Schritte geeignet sein. Passen Sie die Qualität an das nachgelagerte Risiko und die erforderliche Assay-Leistung an.
        Kaufen Sie Ihre Marken