Waagen und Waagschalen
Verschiedene Waagen haben unterschiedliche Kapazitäten, von wenigen Gramm für Präzisionswaagen bis hin zu mehreren Tonnen für Industriewaagen. Stellen Sie sicher, dass die Kapazität und Ablesegenauigkeit der Waage Ihren Anforderungen entsprechen.
Für Aufgaben, die hohe Präzision erfordern, wählen Sie Waagen mit höherer Empfindlichkeit. Für allgemeine Zwecke oder den industriellen Einsatz könnte ein Gleichgewicht zwischen Genauigkeit und Kapazität wichtiger sein.
Regelmäßige Kalibrierung ist entscheidend, um die Genauigkeit und Zuverlässigkeit der Waage zu gewährleisten. Wählen Sie zwischen einer Waage mit interner oder externer Kalibrierung.
Für industrielle Anwendungen suchen Sie nach Waagen, die robust und widerstandsfähig gegen Staub, Feuchtigkeit und andere raue Bedingungen sind. Für den Einsatz im Labor oder in der Küche stellen Sie sicher, dass die Waage Funktionen wie Verschüttungsschutz und einfache Reinigung bietet.
Bewerten Sie zuletzt die zusätzlichen Funktionen und Konnektivitätsoptionen, die die Waage bieten sollte, um Ihren Anforderungen gerecht zu werden.
Verwandte Ressourcen
Top Tipps für das Wägen im Labor mit OHAUS
Externe Faktoren wie Temperaturschwankungen, Luftströme, elektromagnetische Störungen und Vibrationen können alle die Genauigkeit einer analytischen Waage beeinflussen.
Cubis II Ultra-hochauflösende Waagen
Die Cubis II MCA66S zeigte ausgezeichnete Wiederholbarkeitswerte mit allen drei verschiedenen Behältertypen. Die Messzeit ist im Vergleich zum getesteten Wettbewerber vergleichbar oder etwas besser.
A&D Analytische/Präzisionswaagen der oberen Klasse
Alle innovativen Technologien, die in die A&D Apollo integriert sind, wurden entwickelt, um funktionale Lösungen für die realen Probleme zu bieten, mit denen Benutzer in Laboren oder Fabriken konfrontiert sind.
Fünf Dinge, die Sie beim Kauf von Analysewaagen beachten sollten
Eine Analysenwaage ist ein empfindliches Laborgerät, das aufgrund seiner hohen Ablesbarkeit und seines zugluftgeschützten Wägeraums eine präzise Messung der Masse ermöglicht.