Analytische Waagen
Eine analytische Waage ist ein empfindliches Labormessgerät, das durch seine hohe Ablesegenauigkeit und einen zugluftgeschützten Wägebehälter präzise Messungen des Gewichts ermöglicht. Mit einer analytischen Waage ist es möglich, mit einer Genauigkeit von 0,0001 g zu messen, was sie zur idealen Wahl für pharmazeutische, industrielle, chemische sowie Lebensmittel- und Getränkelabore macht.
Sie haben in der Regel eine geringere Kapazität im Vergleich zu anderen Waagenarten, die oft im Bereich von 100 g bis 200 g liegt.
Einige Waagen haben interne Kalibrierfunktionen, während andere eine externe Kalibrierung erfordern.
Für das Wiegen und die Kalibrierung sollten analytische Waagen auf einem Antivibrations-Tisch platziert werden, da sie die kleinste Veränderung im Gewicht wahrnehmen können.
Funktionen wie abnehmbare Windschutzscheiben und verschüttungsresistente Designs können die Wartung erleichtern und die Lebensdauer der Waage verlängern.
Verwandte Ressourcen
Top Tipps für das Wägen im Labor mit OHAUS
Externe Faktoren wie Temperaturschwankungen, Luftströme, elektromagnetische Störungen und Vibrationen können alle die Genauigkeit einer analytischen Waage beeinflussen.
Cubis II Ultra-hochauflösende Waagen
Die Cubis II MCA66S zeigte ausgezeichnete Wiederholbarkeitswerte mit allen drei verschiedenen Behältertypen. Die Messzeit ist im Vergleich zum getesteten Wettbewerber vergleichbar oder etwas besser.
A&D Analytische/Präzisionswaagen der oberen Klasse
Alle innovativen Technologien, die in die A&D Apollo integriert sind, wurden entwickelt, um funktionale Lösungen für die realen Probleme zu bieten, mit denen Benutzer in Laboren oder Fabriken konfrontiert sind.
Fünf Dinge, die Sie beim Kauf von Waagen und Feinwaagen beachten sollten
Verschiedene Waagen haben unterschiedliche Kapazitäten, von wenigen Gramm für Präzisionswaagen bis hin zu mehreren Tonnen für Industriewaagen. Stellen Sie sicher, dass die Kapazität und Ablesegenauigkeit der Waage Ihren Anforderungen entsprechen.