Im Regal
Statten Sie Ihr Labor mit einer umfassenden Auswahl an wichtigen Produkten und Geräten aus, die alle Ihre Laboranforderungen erfüllen.
Grundlegende Produkte für den Lagerraum: Unverzichtbare Produkte für ein gut gefülltes Regal
Von der Pflege eines gut gefüllten Lagerraums bis hin zur Organisation Ihrer Regale und Schränke - mit unserem Produktsortiment sind Sie für jedes Projekt gerüstet, das auf Sie zukommt.
FAQ
Universalpipettenspitzen sind so konzipiert, dass sie auf eine breite Palette von Pipetten verschiedener Hersteller passen und mit unterschiedlichen Pipettenmodellen und -marken kompatibel sind. Im Gegensatz zu herkömmlichen Pipettenspitzen, die nur für bestimmte Pipettenmarken oder -modelle geeignet sind, bieten Universalspitzen Vielseitigkeit und Komfort für Labors mit mehreren Pipettentypen.
Zur ordnungsgemäßen Verwendung von Petrischalen gehört, dass sie vor dem Gebrauch sterilisiert werden, dass das Agarmedium unter aseptischen Bedingungen in die Schalen gefüllt wird und dass sie mit Deckeln verschlossen werden, um eine Kontamination zu verhindern. Fassen Sie die Petrischalen mit sauberen Händen oder sterilen Handschuhen an, vermeiden Sie es, die Agaroberfläche zu berühren, und bebrüten Sie sie in einer geeigneten Umgebung, um das mikrobielle Wachstum zu fördern.
pH-Papier und Teststreifen sind einfache, papierbasierte Streifen, die mit pH-empfindlichen Chemikalien imprägniert sind, die ihre Farbe als Reaktion auf den Säure- oder Alkaligehalt einer Lösung ändern. Sie bieten eine schnelle und bequeme Methode zur Messung des pH-Werts in verschiedenen Flüssigkeiten, einschließlich Wasser, Urin und Speichel, indem sie die Farbänderung mit einer Farbkarte vergleichen.
Achten Sie bei der Auswahl von Zentrifugenröhrchen auf Faktoren wie Röhrchenmaterial, Fassungsvermögen, Kompatibilität mit Zentrifugenrotortypen (z. B. Festwinkel- oder Schwenkbecher) und Verschlusseigenschaften (z. B. Schraubverschluss oder Schnappverschluss). Wählen Sie Röhrchen, die chemisch beständig und autoklavierbar sind und sich für die spezifischen Zentrifugationsgeschwindigkeiten und Probentypen eignen, die Sie für Ihre Experimente benötigen.