UserName
Im Abzug - Häufig gestellte Fragen
Elektronische Einkanalpipetten verfügen über elektronische Mechanismen, die eine präzise und genaue Abgabe von Flüssigkeiten ermöglichen und menschliche Fehler, die beim manuellen Pipettieren auftreten, minimieren. Sie bieten häufig anpassbare Einstellungen, ergonomisches Design und intuitive Benutzeroberflächen für eine verbesserte Pipettierleistung.
Zur regelmäßigen Wartung elektronischer Pipetten gehören die Kalibrierung gemäß den Richtlinien des Herstellers, das ordnungsgemäße Aufladen oder der Austausch der Batterie, die regelmäßige Reinigung der Pipette und des Zubehörs sowie die Aufbewahrung in einer sauberen und trockenen Umgebung, wenn sie nicht in Gebrauch sind.
Berücksichtigen Sie bei der Auswahl einer manuellen Einkanalpipette Faktoren wie Volumenbereich, Genauigkeit, Präzision, Ergonomie und Kompatibilität mit Spitzen und Zubehör. Wählen Sie eine Pipette, die Ihren spezifischen Pipettierbedürfnissen und Arbeitsablaufanforderungen entspricht.
Achten Sie auf eine korrekte Technik, indem Sie die Pipette richtig halten, die Spitzen vorher befeuchten, mit gleichmäßiger Geschwindigkeit dosieren und Luftblasen in der Spitze vermeiden. Kalibrieren und warten Sie die Pipetten regelmäßig gemäß den Richtlinien des Herstellers, um eine genaue und zuverlässige Leistung über einen längeren Zeitraum zu gewährleisten.
Achten Sie bei der Auswahl eines Laborkittels auf Faktoren wie Material (z. B. Baumwolle, Polyester oder eine Mischung), Größe, Haltbarkeit und zusätzliche Merkmale wie Taschen oder Strickbündchen. Wählen Sie einen Laborkittel, der Komfort, Bewegungsfreiheit und ausreichenden Schutz für Ihre spezifischen Laboraufgaben und Sicherheitsanforderungen bietet.