nginx
25379_Merch_P1_Product
Wischtücher
Entdecken Sie unser breites Angebot an Wischtüchern, darunter Allzweck- und Reinraumtücher, die sorgfältig entwickelt wurden, um die Effizienz und Sauberkeit in Labor- und Forschungseinrichtungen zu verbessern. Von der Kontrolle von verschütteten Flüssigkeiten bis hin zur Präzisionsreinigung - unsere Wischtücher eignen sich für die unterschiedlichsten Anwendungen und gewährleisten ein Höchstmaß an Kontaminationskontrolle. Entdecken Sie die idealen Wischtuchlösungen zum Schutz Ihrer wissenschaftlichen Prozesse und Geräte.
Selector Guides
Reinraumtücher
Finden Sie das Wischtuch mit kontrollierter Umgebung, das Ihren Anforderungen am besten entspricht.
Allzweckwischtücher
Wählen Sie einfach das für Ihre Umgebung und Anwendung am besten geeignete Wischtuch.
Vervollständigen Sie Ihre Bestellung
Desinfektionsmittel für das Labor
Reinigungsprodukte zur Desinfektion und Desodorierung harter und nicht poröser Oberflächen; erhältlich als Flüssiglösungen, Sprays, Schwämme und Wischtücher. Produktbestandteile: Alkohole, Ammonium und Wasserstoffperoxid; geeignet für Reinraumanwendungen.
Barrieretücher
Produkte zur Reinigung, Desinfektion und Absorption mit einer Schicht aus undurchlässigem Material, die verhindert, dass Flüssigkeiten und Chemikalien auslaufen und auf Hände, Handschuhe und Arbeitsflächen gelangen. Erhältlich als Wischtücher, Einlagen oder Rollen.
Wischtuchspender
Behälter für die Aufbewahrung und Ausgabe von Wisch- und Handtüchern. Erhältlich in verschiedenen Größen, Formen, Aufnahmekapazitäten und Materialzusammensetzungen. Möglicherweise wandmontierbar.
Reinigungsmittel für Laborartikel
Reinigungsmittel zur Entfernung einer Reihe von Kontaminanten von Laboroberflächen und -geräten aus Glas, Kunststoff und Metall. Erhältlich als Flüssiglösung und Pulver zur Verwendung in Handwaschmitteln, Ultraschallreinigern und Geschirrspülern.
Häufig gestellte Frage
Um sicherzustellen, dass die Wischtücher mit den Reinigungschemikalien kompatibel sind, sollten Sie die Richtlinien des Herstellers sowohl für die Wischtücher als auch für die Chemikalien lesen. Prüfen Sie, ob es spezielle Anweisungen oder Einschränkungen gibt, welche Wischtücher mit den Reinigungsmitteln verwendet werden können. Achten Sie auf Informationen zur Materialverträglichkeit, zur chemischen Beständigkeit und zu möglichen unerwünschten Reaktionen. Führen Sie außerdem einen Kompatibilitätstest in kleinem Maßstab durch, indem Sie die Reinigungschemikalie auf eine Probe des gewählten Tüchermaterials auftragen und etwaige unerwünschte Wirkungen, wie Verschlechterung, Verfärbung oder chemische Reaktion, beobachten. Bei der Auswahl von Wischtüchern und Reinigungschemikalien für Ihre speziellen Reinigungsaufgaben sollten Sicherheit und Effektivität immer an erster Stelle stehen.
Um die Wirksamkeit von Wischtüchern zu erhalten, ist die richtige Lagerung entscheidend. Bewahren Sie die Wischtücher in ihren originalen, dicht verschlossenen Behältern auf, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit, Staub oder Verunreinigungen ihre Qualität beeinträchtigen. Bewahren Sie die Behälter an einem kühlen, trockenen Ort auf und schützen Sie sie vor direkter Sonneneinstrahlung, extremen Temperaturen oder Feuchtigkeit, da diese die Wischtücher beeinträchtigen können. Achten Sie darauf, dass die Behälter deutlich beschriftet sind, um die Art des Tüchers und das jeweilige Verfallsdatum zu kennzeichnen. Die Ausgabe der Tücher sollte mit sauberen Händen oder Handschuhen erfolgen, um Verunreinigungen zu vermeiden. Überprüfen Sie die Lagerbereiche regelmäßig auf Sauberkeit und auf Anzeichen von Beschädigungen oder angegriffenen Dichtungen und ersetzen Sie beschädigte Behälter umgehend. Eine ordnungsgemäße Lagerung bewahrt die Qualität der Tücher und verlängert ihre Haltbarkeit.
Die ordnungsgemäße Entsorgung gebrauchter Wischtücher, insbesondere in Reinräumen oder sensiblen Umgebungen, ist entscheidend für die Vermeidung von Kontaminationen und die Aufrechterhaltung der Hygiene. Befolgen Sie zunächst die reinraumspezifischen Entsorgungsrichtlinien, falls zutreffend. Geben Sie gebrauchte Wischtücher in die dafür vorgesehenen Behälter und stellen Sie sicher, dass sie zur Abfalltrennung deutlich gekennzeichnet sind. Verschließen Sie gebrauchte Wischtücher in Plastikbeuteln oder -behältern, um mögliche Verunreinigungen und Gerüche einzudämmen. Entsorgen Sie die Tücher gemäß den örtlichen Vorschriften und halten Sie sich dabei an die Richtlinien für gefährliche Abfälle, recycelbare Stoffe oder allgemeinen Abfall. Um die Ansammlung von gebrauchten Tüchern zu vermeiden, sollten regelmäßige Abfuhrtermine festgelegt werden. Dokumentieren Sie die Entsorgungsaktivitäten, um die Einhaltung der Vorschriften nachzuweisen und eine saubere und kontrollierte Umgebung zu gewährleisten.
Alles über Wischtücher
Allzweckwischtücher
Allzweckwischtücher sind vielseitige Arbeitstiere, die in der Fertigung, der Automobilindustrie, der Lebensmittelindustrie und vielen anderen Bereichen eingesetzt werden. Sie bewältigen alle Aufgaben von der Routinereinigung bis zur Aufnahme von verschütteten Flüssigkeiten mit Leichtigkeit, steigern die Effizienz und halten die Sauberkeitsstandards ein.
25379_Merch_P2_Product1
Wischtücher für kontrollierte Umgebungen
Reinraumtücher, die für kontrollierte Umgebungen wie Laboratorien und das Gesundheitswesen entwickelt wurden, sind unverzichtbar, wenn es darum geht, Kontaminationen zu verhindern, die Integrität von Experimenten zu gewährleisten und das Wohlbefinden von Patienten zu sichern.
Labels and Ribbons
Eine saubere Sache: Ein Profi-Leitfaden für die Auswahl der perfekten Wischtücher
Erfahren Sie mehr über Materialien und Verwendungszwecke von Wischtüchern in diesem kurzen Leitfaden über Wischtücher.
Labels and Ribbons
WypAll™ Produktauswahl
Laden Sie diesen umfassenden Leitfaden für WypAll™ Wischtücher herunter und wählen Sie immer das richtige Produkt für Ihre Aufgabe oder Anwendung.
Labels and Ribbons
Kaufen Sie Ihre Marken