nginx
Transfection Reagents
Transfektionsreagenzien
Transfektionsreagenzien dienen dazu, ursprüngliche oder gereinigte Nukleinsäuren in eukaryotische Zellen einzubringen. Sie haben die Wahl zwischen verschiedenen Kits, Expressionssystemen, Primer-Sets, Plasmid-DNA oder synthetischer RNA sowie anderen Reagenzien und Lösungen.
ANGEBOTE
Invitrogen™ Lipofectamine™ 2000 Transfektionsreagenz
Vielseitiges Transfektionsreagenz, das nachweislich eine Vielzahl von adhärenten und Suspensionszellinien invitrogen effektiv transfiziert.
Invitrogen™ Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
Invitrogen™ Lipofectamine™ LTX Reagenz mit PLUS™ Reagenz
Genexpression in gängigen und schwierigen Zelltypen
Stabile Transfektion eines breiten Spektrums von Zelllinien. Synthetisiert aus 100 % tierversuchsfreien Komponenten.
Invitrogen™ Lipofectamine™ LTX Reagent with PLUS™ Reagent
Gibco™ ExpiFectamine™ Sf Transfektionsreagenz
Robuste, reproduzierbare Transfektion von Plasmid-DNA
Zeigt geringe Toxizität und überragende Leistung bei Verwendung von Sf9- und Sf21-Insektenzellen, die in serumfreien Medien gezüchtet werden.
Gibco™ ExpiFectamine™ Sf Transfection Reagent