Mikrotiterplatten für Assays zur Oberflächenbindung
Assay-Platten mit unterschiedlichen Oberflächenbehandlungen und Bindungsarten fördern die unspezifische Oberflächenadsorption von Antikörpern, Proteinen oder anderen Biomolekülen für quantitative Assays wie ELISA. Wählen Sie je nach Bedarf sterile oder unsterile, flache, U- oder V-förmige Böden, verschiedene Arrays und Farben.
Nützliche Links
Jetzt sparen – exklusive Angebote
Artikelnummer 4555271
Artikelnummer 4525218
Artikelnummer 4525233
Artikelnummer 4830335
Artikelnummer 4830833
Artikelnummer 11329163
Artikelnummer 152658
Artikelnummer 10366281
Artikelnummer 8601007
Artikelnummer 10009572
Muss man haben
Artikelnummer 152852
Artikelnummer 4830835
Artikelnummer 4830454
Artikelnummer 4555270
Artikelnummer 4830986
Artikelnummer 3816208
Artikelnummer 17770698
Vervollständigen Sie Ihre Bestellung - Tolle Angebote
Artikelnummer 4525142
Artikelnummer 4525186
Artikelnummer 4918919
Häufig gestellte Fragen
Mikroplatten für Oberflächenbindungsassays werden verwendet, um Biomoleküle wie Proteine, Nukleinsäuren oder Zellen an der Oberfläche der Vertiefungen zu immobilisieren, wodurch verschiedene Arten von Assays ermöglicht werden, darunter ELISA, zellbasierte Assays, Protein-Protein-Interaktionsstudien und Nukleinsäure-Hybridisierungsassays.
Verschiedene Well-Formen in Mikroplatten für Oberflächenbindungsassays sind für unterschiedliche Methoden und Anwendungen optimiert. Die Wahl der geeigneten Well-Form gewährleistet eine optimale Leistung.
Flachbodengefäße: Ideal für Absorptionsmessungen (z. B. ELISA) und Zellkulturen. Grund: Bieten eine gleichmäßige Oberfläche für die Zellanhaftung und eine konsistente optische Weglänge für Absorptionsmessungen.
Rundbodenvertiefungen: Geeignet für die Suspensionszellkultur, das Mischen und die Zentrifugation. Grund: Erleichtert das Mischen und Pelletieren von Zellen oder Kügelchen während der Zentrifugation.
V-Boden-Brunnen: Am besten geeignet für Assays, die eine effiziente Probenrückgewinnung erfordern, wie z. B. das Pelletieren von Zellen oder Beads.
U-förmige Brunnen: Wird häufig für Agglutinationstests und bestimmte Arten von Zellkulturen verwendet. Grund: Die abgerundete Form erleichtert die Visualisierung der Agglutination und ermöglicht es den Zellen, sich in einem gleichmäßigen Muster abzusetzen.
Bei der Auswahl von Mikroplatten für Oberflächenbindungsassays sollten Sie die folgenden fünf Faktoren berücksichtigen:
1) Die Oberflächenchemie der Mikroplatte sollte mit den Biomolekülen kompatibel sein, die Sie binden möchten. Verschiedene Beschichtungen (z. B. Polystyrol, Glas oder Spezialbeschichtungen wie Streptavidin) bieten unterschiedliche Bindungsaffinitäten für Proteine, Nukleinsäuren oder Zellen.
2) Wählen Sie das geeignete Well-Format (z. B. 96-Well-, 384-Well- oder 1536-Well-Platten) entsprechend den Durchsatzanforderungen Ihres Assays.
3) Stellen Sie sicher, dass die Mikroplatte eine geeignete optische Klarheit und minimale Hintergrundfluoreszenz oder -absorption für Ihre Detektionsmethode (z. B. Fluoreszenz, Absorption oder Lumineszenz) aufweist.
4) Wählen Sie eine Mikroplatte mit einer Bindungskapazität, die den Anforderungen Ihres Assays entspricht, um eine optimale Leistung zu gewährleisten.
5) Vergewissern Sie sich, dass die Mikroplatte mit den in Ihrem Labor für die Detektion und Analyse verwendeten Geräten kompatibel ist.