UserName
Speciality Pipette Tips
Pipettenspitzen für Spezialanwendungen
Entdecken Sie spezialisierte Pipettenspitzen für Arbeitsabläufe mit Positivverdrängungspipetten, Dispensern und Repetierpipetten. Diese Kategorie vereint bewährte Formate von Eppendorf, Gilson, Brand, Fisherbrand, Thermo Scientific Finnpipette und MP Biomedicals und unterstützt Labore dabei, sterile, Biopur-, PCR-saubere und typcodierte Optionen für eine zuverlässige Flüssigkeitshandhabung zu vergleichen.
Gilson™ MICROMAN™ E Kapillarkolben
MICROMAN™ E Kapillarkolben liefern reproduzierbare und zuverlässige Ergebnisse, selbst bei den viskosesten oder flüchtigsten Flüssigkeiten.
    Gilson™ MICROMANTM E Capillary Pistons
    Eppendorf™ Combitip™ Advanced Spitzen für Multipette™ Mehrfachdispenser
    Das bevorzugte Verbrauchsmaterial von Eppendorf für alle Eppendorf Multipette™ Mehrfachdispenser. Die Combitip™ Advanced Spitzen mit „Eppendorf Quality“ sind in neun Volumengrößen (0.1 bis 50 mL) erhältlich und eignen sich ideal für eine Vielzahl von Standardanwendungen im Labor. Ebenfalls verfügbar in den Reinheitsgraden PCR clean, Biopur™ oder Forensic DNA Grade.
    Eppendorf™ Combitips™ Advanced Tips for Multipette™ Multi-dispensers - Eppendorf Quality
    Eppendorf™ Combitip Advanced™ Biopur™ Pipettenspitzen
    Erfüllen Sie die steigenden Anforderungen moderner Labore mit diesen Pipettenspitzen. Eppendorf™ Combitip Advanced™ Biopur™ Pipettenspitzen machen die Arbeit mit radioaktiven, aggressiven oder toxischen Materialien sicherer. Hermetisch abgedichtete Kolben verhindern Aerosolkontaminationen.
    Eppendorf™ Combitips Advanced™ Biopur™ Pipette Tips
    Jetzt sparen - Exklusive Web-Angebote
    Vervollständigen Sie Ihre Bestellung
    Multipette™ E3 Einkanalpipette
    Dispensiert und pipettiert jede Flüssigkeit unabhängig von ihrer Viskosität unter Einhaltung der höchsten Standards für genaue Ergebnisse. Die Eppendorf™ Multipette™ E3 Einkanalpipette bietet volle Volumenkontrolle, verbesserte Genauigkeit und Reproduzierbarkeit bei gleichzeitiger Reduzierung der körperlichen Belastung während des Gebrauchs.
    Universal Pipette Tips
    Fisherbrand™ Polypropylen-Spenderspitzen: Adapter
    Adapter aus Polypropylen für Dispenserspitze 25/50 mL, ideal für die meisten Forschungs-, Wissenschafts- und Laborumgebungen.
    Pipette Specific Tips
    Einige Tipps zu Pipettenspitzen
    Die Leistung einer Pipette hängt von ihrer Spitze ab und wir können Ihnen helfen, eine perfekt passende Spitze zu finden.
    Pipette Specific Tips
    FAQ
    Spezialisierte Pipettenspitzen sind für Arbeitsabläufe mit Positivverdrängungspipetten, Dispensern und Repetierpipetten konzipiert. Optionen von Eppendorf, Gilson, Brand, Fisherbrand, Thermo Scientific Finnpipette und MP Biomedicals helfen dabei, Volumenbereich, Sterilität und Probentyp optimal auf die jeweilige Anwendung abzustimmen.
    Wählen Sie nach Pipettiersystem, Volumenbereich und Empfindlichkeit der Probe. Gilson Kapillarkolbenspitzen eignen sich für Anwendungen mit Positivverdrängung, Eppendorf Combitips unterstützen das repetitive Dispensieren, und Fisherbrand- oder Thermo Scientific Finnpipette-Spitzen sind für routinemäßige Dispensieraufgaben im Labor in sterilen oder unsterilen Ausführungen geeignet.
    Eppendorf, Gilson, Brand, Fisherbrand, Thermo Scientific Finnpipette und MP Biomedicals decken die wichtigsten Anforderungen an spezialisierte Pipettenspitzen ab. Ihre Produktportfolios umfassen typcodierte Spitzen, Biopur- oder PCR-saubere Optionen, Dispenserspitzen sowie Mehrfachdispenser-Pakete für unterschiedliche Arbeitsabläufe.
    Sie werden in der Molekularbiologie, Diagnostik, Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle (QA/QC) sowie für allgemeine Dispensieraufgaben im Labor eingesetzt. Brand PD-Tips II, Eppendorf Combitips und Fisherbrand Dispenserspitzen sind gängige Optionen, wenn Genauigkeit, Kontaminationskontrolle und wiederholtes Dispensieren wichtig sind.
    Sterile und PCR-saubere Pipettenspitzen reduzieren Verschleppungen und helfen, empfindliche Analysen zu schützen. Eppendorf Biopur, Combitips PCR Clean sowie sterile Ausführungen von Gilson oder Fisherbrand sind besonders geeignet, wenn Probenreinheit, Rückverfolgbarkeit und Reproduzierbarkeit entscheidend sind.
    Kaufen Sie Ihre Marken