Kühlinkubatoren
Kühlinkubatoren sind essenziell für Labore, die eine stabile und präzise Temperaturregelung unterhalb und oberhalb der Umgebungstemperatur benötigen. Häufig eingesetzt in der Mikrobiologie, pharmazeutischen Forschung, Lebensmittelprüfung und Umweltanalytik gewährleisten diese Systeme eine zuverlässige Inkubation empfindlicher Proben. Dieses Sortiment umfasst bewährte Lösungen von Memmert, Binder, Thermo Scientific und Velp Scientifica und kombiniert präzise Kühlleistung, gleichmäßige Temperaturverteilung und zuverlässigen Langzeitbetrieb.
Thermo Scientific™ Heratherm™ Kühlinkubatoren
Bieten präzise Temperaturkontrolle, erhöhte Energieeffizienz und einfache Bedienbarkeit. Ausgestattet mit Peltier-Technologie zur Erreichung und Aufrechterhaltung präziser Umgebungstemperaturen für zuverlässige Ergebnisse.
Thermo Scientific™ Heratherm™ Kühlinkubatoren
BINDER™ Serie KT – Kühlinkubator mit Peltier-Technologie
Die KT-Serie vereint herausragende Leistung mit beeindruckender Energieeffizienz und Umweltfreundlichkeit.
BINDER™ Serie KT – Kühlinkubator mit Peltier-Technologie
Thermo Scientific™ Heratherm™ IMP400 Kühlinkubator, 381 L, Edelstahl
Erreichen Sie das volle Potenzial der Inkubation mit der erforderlichen Temperaturpräzision für anspruchsvolle Anwendungen.
Thermo Scientific™ Heratherm™ IMP400 Kühlinkubator, 381 L, Edelstahl
Bestellung abschließen – Attraktive Angebote
BINDER™ 1 Jahr Garantieverlängerung
Einjährige Garantieverlängerung – Die Garantie wird ab Lieferdatum um ein Jahr verlängert, Verschleißteile sind ausgeschlossen.
BINDER™ 1 Jahr Garantieverlängerung
Memmert™ Edelstahlgitter
Zusätzliches Edelstahlgitter, elektropoliert.
Memmert™ Edelstahlgitter
Memmert™ Potentialfreier Kontakt (24V/2A) mit Namur NE 28-Steckdose für kombinierte Fehlermeldung, für Ipp30
3-polige Steckdose für Memmert™ Ipp30.
Memmert™ Potentialfreier Kontakt (24V/2A) mit Namur NE 28-Steckdose für kombinierte Fehlermeldung, für Ipp30
FAQ
Ein Kühlinkubator wird zur Aufrechterhaltung kontrollierter Temperaturen unterhalb und oberhalb der Umgebungstemperatur in der Mikrobiologie, Lebensmittelprüfung und pharmazeutischen Forschung eingesetzt und gewährleistet stabile und reproduzierbare Inkubationsbedingungen.
Kühlinkubatoren bieten aktive Kühlung sowie Heizung und ermöglichen den Betrieb unter Raumtemperatur, im Gegensatz zu Standardinkubatoren, die nur heizen.
Memmert, Binder, Thermo Scientific und Velp Scientifica sind etablierte Marken, bekannt für Genauigkeit, Langlebigkeit und konstante Temperaturleistung.
Eine gleichmäßige Temperatur stellt sicher, dass alle Proben identische Bedingungen erfahren, wodurch Variabilität reduziert und die Reproduzierbarkeit verbessert wird.
Sie werden häufig in mikrobiologischen Laboren, der pharmazeutischen Qualitätskontrolle, Umweltanalytik und Lebensmittelsicherheitslaboren eingesetzt.
Top Marken