nginx
Real-Time-PCR-Mastermixe
Die Echtzeit-PCR (qPCR) ermöglicht den Nachweis und die Quantifizierung von Zielnukleinsäuren. PCR-Mastermixe können verwendet werden, um das Kontaminationsrisiko und andere Fehler beim Pipettieren und Mischen zu reduzieren.
Applied Biosystems™ Fast SYBR™ Green Master Mix
Eine schnelle, zuverlässige und kosteneffiziente Lösung für qPCR-Anwendungen.
Applied Biosystems™ Fast SYBR™ Green Master Mix
Applied Biosystems™ TaqMan™ Fast Advanced Master Mix für qPCR, ohne UNG
Liefert präzise Quantifizierung und Zuverlässigkeit in kurzer Zeit.
Applied Biosystems™ TaqMan™ Fast Advanced Master Mix für qPCR, ohne UNG
Thermo Scientific™ Maxima Probe/ROX qPCR Master Mix
Optimieren Sie qPCR mit Sondenchemie unter Verwendung standardmäßiger Zyklusprotokolle.
Bestellung abschließen – Attraktive Angebote
FAQ
Ein Mastermix für die Echtzeit-PCR ist eine vorgefertigte Lösung, die die meisten für die PCR-Reaktion benötigten Komponenten enthält, wie z.B. DNA-Polymerase, dNTPs, MgCl2, Puffer und manchmal fluoreszierende Farbstoffe, um Konsistenz und Effizienz im Amplifikationsprozess zu gewährleisten.
Die Komponenten eines Mastermixes für die RT-PCR umfassen:
  • DNA-Polymerase: Ein Enzym zur Synthese neuer DNA-Stränge.
  • dNTPs (Desoxynukleotid-Triphosphate): Bausteine für die neue DNA-Synthese.
  • MgCl2 (Magnesiumchlorid): Ein Cofaktor, der für die Aktivität der DNA-Polymerase erforderlich ist.
  • Puffer: Hält die optimalen pH- und Salzbedingungen für die Reaktion aufrecht.
  • Fluoreszierender Farbstoff (z.B. SYBR Green oder TaqMan-Sonden): Zur Echtzeit-Detektion der DNA-Amplifikation.
  • RNase-Inhibitor: Verhindert den Abbau von RNA (falls die reverse Transkription eingeschlossen ist).
  • Reverse Transkriptase: Enzym zur Synthese von cDNA aus RNA (für die RT-PCR).
  • Primer: Kurze DNA-Sequenzen, die die DNA-Synthese initiieren.
Diese Komponenten werden in spezifischen Verhältnissen kombiniert, um eine effiziente und genaue Amplifikation der Ziel-DNA/RNA zu gewährleisten.
Beim Kauf von RT-PCR-Mastermixen sollten Sie die folgenden fünf Faktoren berücksichtigen:
  1. Stellen Sie sicher, dass der Mastermix mit Ihrem spezifischen Echtzeit-PCR-Instrument und Ihren Anwendungen kompatibel ist.
  2. Suchen Sie nach Mixen, die eine hohe Sensitivität und Spezifität bieten, um Ziele mit geringer Häufigkeit zu erkennen und zwischen ähnlichen Sequenzen zu unterscheiden.
  3. Überprüfen Sie die Stabilität und Haltbarkeit, um sicherzustellen, dass der Mix über die Zeit und unter Lagerbedingungen wirksam bleibt.
  4. Bevorzugen Sie gebrauchsfertige Mixe, die die Vorbereitungsschritte minimieren und das Risiko von Fehlern reduzieren.
  5. Gleichen Sie die Kosten mit den Leistungsmerkmalen ab, unter Berücksichtigung Ihres Budgets und des Umfangs Ihrer Experimente.
Verwandte Ressourcen
Sollten Sie digitale oder Real-Time-PCR verwenden?
Real-Time-PCR vs. traditionelle PCR vs. digitale PCR auf einen Blick.
Sollten Sie digitale oder Real-Time-PCR verwenden?
Top Marken