Real-Time-PCR-Assays und -Arrays
Real-Time-PCR-Assays und -Arrays sind leistungsstarke Werkzeuge zur Detektion und Quantifizierung von DNA- oder RNA-Sequenzen mit hoher Präzision. Diese Techniken ermöglichen die Echtzeitüberwachung der Nukleinsäureamplifikation und die gleichzeitige Analyse mehrerer Gene, was sie wesentlich für Diagnostik, Genexpressionsstudien und verschiedene Forschungsanwendungen macht.
TaqMan™-Genexpressionsassay (FAM)
Für die quantitative Echtzeit-PCR-Analyse der Genexpression verwendet. Jedes Assay enthält Zielprimer und eine sequenzspezifische Sonde, optimiert für bestmögliche Leistung.
TaqMan™-Genexpressionsassay (FAM)
TaqMan™-Genexpressionsassay, VIC
Der Goldstandard in Echtzeit-PCR-Genexpressionsstudien.
TaqMan™-Genexpressionsassay, VIC
Thermo Scientific™ RapidFinder™ ID-Kit für Wiederkäuer
Einfache und zuverlässige Detektion in Lebens- und Futtermittelproben.
Thermo Scientific™ RapidFinder™ ID-Kit für Wiederkäuer
Bestellung abschließen – Tolle Angebote
Mikroplatten für Nukleinsäure-Reaktionsassays
Platten für PCR, qPCR und DNA/RNA-Reaktionen, kompatibel mit vielen Thermocyclern. Erhältlich mit oder ohne Barcodes, in flachen, U- oder V-Böden und mit verschiedenen Sterilitäts- und Volumenoptionen.
Mikroplatten für Nukleinsäure-Reaktionsassays
PCR-Röhrchen
PCR-Röhrchen sind kleine Röhrchen für PCR-Anwendungen, erhältlich in verschiedenen Materialien, Volumina und RCF-Werten. Sie können autoklavierbar sowie RNase-, DNase- und DNA-frei sein und sind in mehreren Farben verfügbar. Erhältlich einzeln oder als Strips.
PCR-Röhrchen
Thermocycler
Entdecken Sie unsere fortschrittlichen Thermocycler für temperaturempfindliche Anwendungen wie PCR. Wählen Sie Temperaturbereich, Kapazität und Zubehör, die Ihren Anforderungen entsprechen.
Thermocycler
FAQ
Real-Time-PCR (qPCR) ist eine Technik zur Amplifikation und Quantifizierung von DNA in Echtzeit. Wichtige Punkte umfassen:
  • Probenvorbereitung: DNA extrahieren.
  • Reaktionsansatz: Mischung mit DNA-Template, Primern, Polymerase, Nukleotiden, Fluoreszenzfarbstoffen/Sonden.
  • Thermocycling: Wiederholte Zyklen von Erhitzen und Abkühlen.
  • Fluoreszenzdetektion: Messung der fluoreszierenden Signale proportional zum amplifizierten DNA-Anteil.
  • Datenanalyse: Erstellen einer Amplifikationskurve und Bestimmung der Ausgangsmenge über den Ct-Wert.
Real-Time-PCR wird eingesetzt in:
  • Medizinischer Diagnostik
  • Genetischen Tests
  • Forschung zur Genexpression
  • Forensik
Der Hauptvorteil ist die hohe Sensitivität und Spezifität.
Zu den häufigsten Herausforderungen bei der Verwendung von Echtzeit-PCR-Assays und -Arrays sowie deren Lösungen gehören:
  • Unspezifische Amplifikation: Unspezifische Produkte oder Primerdimerbildungen können die genaue Quantifizierung beeinträchtigen. Um dies zu vermeiden, sollten Primer sorgfältig entworfen werden, um die Spezifität sicherzustellen, die Annealing-Temperaturen optimiert und Hot-Start-DNA-Polymerasen verwendet werden.
  • Inkonsistente Ergebnisse: Variabilität der Ergebnisse aufgrund inkonsistenter Probenvorbereitung oder Pipettierfehlern. Um dies zu vermeiden, sollten automatisierte Pipettiersysteme verwendet, eine gründliche Durchmischung der Reagenzien sichergestellt und interne Kontrollen zur Überwachung der Konsistenz durchgeführt werden.
  • Geringe Empfindlichkeit: Schwierigkeiten bei der Detektion von Zielmolekülen mit geringer Häufigkeit. Um dies zu überwinden, sollten die Reaktionsbedingungen optimiert, hochwertige Reagenzien verwendet und eine effiziente Extraktion und Reinigung der Nukleinsäuren sichergestellt werden.
  • Hemmung der PCR-Reaktion: Vorhandensein von Inhibitoren in der Probe, die die PCR-Effizienz beeinträchtigen. Eine Lösung hierfür ist die Verwendung von Reinigungsschritten zur Entfernung von Inhibitoren, die Einbeziehung einer internen Kontrolle zum Nachweis von Hemmungen und die Verwendung inhibitorresistenter Enzyme.
  • Datenanalyse und -interpretation: Komplexe Datenanalyse und Potenzial für Fehlinterpretationen der Ergebnisse. Verwenden Sie robuste Software für die Datenanalyse, sorgen Sie für eine angemessene Schulung der Benutzer und validieren Sie die Ergebnisse mit Replikaten und geeigneten Kontrollen.
Beachten Sie beim Kauf von Echtzeit-PCR-Assays und -Arrays die folgenden fünf wichtigen Faktoren:
  1. Empfindlichkeit und Spezifität: Stellen Sie sicher, dass der Assay geringe Mengen an Ziel-DNA/RNA mit hoher Spezifität nachweisen kann, um falsch positive und falsch negative Ergebnisse zu vermeiden.
  2. Kompatibilität: Vergewissern Sie sich, dass die Assays und Arrays mit Ihrem Echtzeit-PCR-Gerät und Ihrer Software kompatibel sind.
  3. Validierung und Qualitätskontrolle: Achten Sie auf validierte Assays mit Qualitätskontrolldaten, um zuverlässige und reproduzierbare Ergebnisse zu gewährleisten.
  4. Kosten und Budget: Berücksichtigen Sie die Kosten pro Assay und das Gesamtbudget, einschließlich aller zusätzlich erforderlichen Reagenzien oder Verbrauchsmaterialien.
  5. Technischer Support und Dokumentation: Stellen Sie sicher, dass der Anbieter umfassenden technischen Support, Benutzerhandbücher und Anleitungen zur Fehlerbehebung bereitstellt.
Ressourcen und verwandte Informationen
Sollten Sie digitale oder Echtzeit-PCR verwenden?
Real-Time PCR vs. traditionelle PCR vs. digitale PCR auf einen Blick.
Sollten Sie digitale oder Echtzeit-PCR verwenden?
TaqMan-Assays für die Erforschung genetischer Variationen
Erfahren Sie, wie TaqMan-Assays bei der Analyse genetischer Variationen in Tieren und Pflanzen helfen können.
TaqMan-Assays für die Erforschung genetischer Variationen
Taqman-Genexpressionsassay-Lösungen
Hier finden Sie Informationen zu den TaqMan Gene Expression Assays – dem Goldstandard in Sachen Leistung und Qualität für die Genexpressionsanalyse.
Taqman-Genexpressionsassay-Lösungen
Top Marken