UserName
25074 - image 11
Primäre Antikörper
Durchsuchen Sie eine breite Palette von primären Antikörpern, die an spezifische Proteine oder Biomoleküle binden und für verschiedene Forschungsdisziplinen und Anwendungen geeignet sind. Wählen Sie aus monoklonalen Antikörpern für hohe Reproduzierbarkeit, polyklonalen Antikörpern für schnellere Bindung und Affinität sowie konjugierten oder nicht konjugierten Spezies, sowie verschiedenen Formen, Isotypen und Zielarten je nach Ihren Bedürfnissen.
VORGESTELLT
Invitrogen™ 6x-His Tag Monoklonaler Antikörper (HIS.H8)
Das His-Tag wird häufig als Tag an den N- oder C-terminalen Regionen rekombinanter Proteine exprimiert, um die Isolierung oder Reinigung durch immobilisierte Metallaffinitätschromatographie zu ermöglichen.
25074 - image 4
MONOKLONAL
Invitrogen™ Phospho-Tau (Ser202, Thr205) Monoklonaler Antikörper (AT8)
MN1020 erkennt ein phosphatase-sensitives Epitop auf PHF-Tau. Keine Kreuzreaktivität mit normalem Tau wurde beobachtet.
25074 - image 3
POLYKLONAL
Invitrogen™ GFP Polyklonaler Antikörper
Stabil, speziesunabhängig und für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet. Weit verbreitet als Reportergen für die Genexpression in eukaryotischen und prokaryotischen Organismen sowie als Proteintag in der Zellkultur und in multizellulären Organismen.
Antibodies
Vervollständigen Sie Ihre Bestellung - Tolle Angebote
Häufig gestellte Fragen
Ein primäres Antikörper ist der Antikörper, der spezifisch an das interessierende Antigen in einem Experiment bindet. Es interagiert direkt mit dem Zielprotein, Peptid oder einem anderen Molekül, das Sie untersuchen. Die Rolle des primären Antikörpers besteht darin, ein spezifisches Epitop auf dem Antigen zu erkennen und zu binden, wodurch eine nachfolgende Detektion oder Messung in verschiedenen Assays wie Western Blotting, Immunhistochemie oder ELISA ermöglicht wird.
Um primäre Antikörper auszuwählen, berücksichtigen Sie Folgendes:
Spezifität: Stellen Sie sicher, dass er spezifisch an Ihr Zielantigen bindet.
Validierung: Überprüfen Sie, ob er für Ihre Anwendung validiert ist.
Wirtsart: Verwenden Sie einen Antikörper von einer anderen Spezies als Ihre Probe.
Antigenquelle: Stimmen Sie die Antigenquelle des Antikörpers mit Ihrem Ziel ab.
Isotyp: Berücksichtigen Sie den Isotyp des Antikörpers für die Kompatibilität mit sekundären Antikörpern.
Literatur: Überprüfen Sie Studien, die den Antikörper erfolgreich verwendet haben.
Kontrollen: Verwenden Sie geeignete Kontrollen, um die Leistung zu validieren.
Lieferantenruf: Wählen Sie aus renommierten Lieferanten.
Klasse-I-MHC-Antikörper: Ziel sind MHC-Klasse-I-Moleküle, die auf fast allen kernhaltigen Zellen vorhanden sind und endogene Peptide an zytotoxische T-Zellen (CD8+) präsentieren.
Klasse-II-MHC-Antikörper: Ziel sind MHC-Klasse-II-Moleküle, die auf antigenpräsentierenden Zellen (APCs) vorkommen und exogene Peptide an Helfer-T-Zellen (CD4+) präsentieren.
Ressourcen und verwandte Informationen
Artikel auf Englisch
Der Fisher Scientific Channel, Ihre erste Wahl für Antikörper
Großartige Preise für marktführende Marken.
25074 - image 14
Artikel auf Englisch
Antikörper für die Krebsforschung
Finden Sie Informationen zu einer großen Auswahl an onkologischen Antikörpern.
25074 - image 12
Artikel auf Englisch
Warum Bio-Techne-Antikörper wählen?
Von der Laborforschung bis zu klinischen Anwendungen - seien Sie sicher in Ihrer Entscheidung, wenn Sie Bio-Techne-Antikörper auswählen.
25074 - image 13
Nach Marke einkaufen