nginx
Particulate Filtering Facepiece Respirators
Partikelfilternde Atemschutzmasken
Das Tragen eines geeigneten Atemschutzes ist unerlässlich, wenn Sie in anspruchsvollen Umgebungen wie der Automobilindustrie, dem Bauwesen, der Öl- und Gasindustrie, der chemischen Industrie, der Versorgungswirtschaft und vielen anderen Bereichen arbeiten. Einweg-Atemschutzmasken schützen Arbeitnehmer vor Partikeln in der Luft, sowohl in Umgebungen mit Öl als auch in Umgebungen ohne Öl.
3M™ Partikelmaske, Serie 8300
Bequemer, wirksamer Atemschutz gegen Staubpartikel und/oder nichtflüchtige Flüssigkeitspartikel
3M™ Particulate Respirator, 8300 Series
3M™ Partikelmasken
Atmen Sie frei mit 3M™ Partikelmasken
Wiederverwendbare Atemschutzmasken mit erhöhtem Komfort, besserer Passform und hervorragendem Preis-Leistungs-Verhältnis.
3M™ Particulate Respirators
3M™ Einweg-Partikelmaske, Serie 8000
Sorgt für hohen Tragekomfort bei verschiedenen Gesichtsgrößen.
3M™ Disposable Particulate Respirator, 8000 Series
Auswahlhilfe
Jetzt sparen – Exklusive Angebote
Bestellung abschließen – Tolle Angebote
FAQ
Atemschutzmasken und OP-Masken sind persönliche Schutzausrüstung (PSA), die sowohl im Gesundheitswesen als auch an Arbeitsplätzen außerhalb des Gesundheitswesens verwendet wird. Atemschutzmasken tragen dazu bei, die Exposition des Trägers gegenüber Partikeln in der Luft zu verringern. Dicht anliegende Atemschutzmasken, wie beispielsweise die N95, sind so konzipiert, dass sie das Gesicht des Trägers abdichten, und werden auf die Einhaltung von Mindestanforderungen an die Filterleistung sowie anderer gesetzlicher Standards geprüft. Eine OP-Maske verhindert, dass biologische Partikel wie Bakterien und Viren vom Träger in die Umgebung gelangen. OP-Masken sind nicht unbedingt so konzipiert, dass sie dicht am Gesicht anliegen, sodass an den Rändern Luft entweichen kann. Atemschutzmasken werden in Hochrisikoumgebungen und Bereichen mit infektiösen Erregern in der Luft verwendet. OP-Masken werden im medizinischen Umfeld eingesetzt, um vor großen Atemtröpfchen zu schützen und die Ausbreitung von Infektionen zu verhindern.
Zum korrekten Abnehmen einer partikelfiltrierenden Halbmaske:
  • Reinigen Sie Ihre Hände
  • Vermeiden Sie es, die Vorderseite der Maske zu berühren, da sie kontaminiert sein kann
  • Entfernen Sie das untere Band
  • Entfernen Sie das obere Band, indem Sie es über den Kopf ziehen, und achten Sie darauf, dass die Maske weder Ihr Gesicht noch Ihre Kleidung berührt
  • Entsorgen Sie die Maske, wenn es sich um ein Einwegmodell handelt, oder legen Sie sie bei Wiederverwendbarkeit in einen sauberen, atmungsaktiven Behälter, z. B. eine Papiertüte, zur späteren Verwendung. Sie sollten in Innenräumen, in ihrer Originalverpackung und in einem strukturierten Aufbewahrungsbereich gelagert werden, in dem sie nicht zerdrückt oder verformt werden können.
  • Reinigen Sie Ihre Hände unmittelbar nach dem Abnehmen der Maske erneut.
N95-Atemschutzmasken sind in der Lage, mindestens 95 % der in der Luft befindlichen Partikel zu filtern, darunter:
  • Staub
  • Nebel (Flüssigpartikel)
  • Dämpfe
  • Rauch
  • Biologische Partikel (z. B. Bakterien und Viren)
  • Nicht ölbasierte Aerosole
N95-Atemschutzmasken sind nicht ölbeständig und daher nicht geeignet, um ölbasierte Partikel zu filtern. Sie werden häufig im Gesundheitswesen sowie in verschiedenen Industriezweigen eingesetzt, um vor Atemwegsgefahren zu schützen.
Ressourcen und weiterführende Informationen
Dreistufiger Leitfaden zur Auswahl der richtigen Einweg-Atemschutzmaske
Ein Leitfaden, der Ihnen bei der Auswahl des Einweg-Atemschutzprodukts hilft, das am besten zu Ihrer Anwendung und Ihren Komfortvorlieben passt.
Three Step Guide to Selecting the Right Disposable Respirator
Tools zur Auswahl, Passform und Pflege von PSA
Hier finden Sie Informationen zur Produktauswahl, Passform, Verwendung und Pflege von PSA-Artikeln.
PPE Selection, Fit & Maintenance Tools
Die Wissenschaft hinter der Dichtsitzprüfung
Erfahren Sie mehr über die wissenschaftlichen Grundlagen der Dichtsitzprüfung von Atemschutzmasken, einschließlich qualitativer und quantitativer Methoden, warum der richtige Sitz wichtig ist und welche bewährten Verfahren es gibt, um einen wirksamen Atemschutz zu gewährleisten.
Filtering Respirators
Nach Marke einkaufen