UserName
Modifying Enzymes
Modifizierende Enzyme
Entwickelt zum Abbau, zur Synthese und zur Modifizierung von Makromolekülen, ohne dabei selbst verändert zu werden, und häufig eingesetzt beim molekularen Klonieren sowie in konventionellen molekularbiologischen Verfahren. Wählen Sie je nach Bedarf aus einer Vielzahl von Typen, darunter DNA- und RNA-Polymerasen, Phosphatasen, Kinasen, Nukleasen und mehr.
Invitrogen™ DNase I, Amplification Grade
Gereinigt und auf nicht nachweisbare RNase-Kontamination getestet.
Invitrogen™ DNase I, Amplification Grade
Invitrogen™ TURBO DNase™ (2 U/μL)
Baut DNA effizient ab und verdaut sie.
Invitrogen™ TURBO DNase™ (2 U/μL)
Thermo Scientific™ T4 DNA Ligase (5 U/μL)
Die T4 DNA Ligase katalysiert die Bildung einer Phosphodiesterbindung zwischen benachbarten 5'-Phosphat- und 3'-Hydroxyl-Enden in doppelsträngiger DNA oder RNA.
Thermo Scientific™ T4 DNA Ligase (5 U/μL)
Jetzt sparen – Exklusive Angebote
Schließen Sie Ihre Bestellung ab – Attraktive Angebote
FAQ
Modifizierende Enzyme sind Enzyme, die das Hinzufügen oder Entfernen bestimmter chemischer Gruppen an bzw. von Biomolekülen katalysieren und dadurch deren Struktur und Funktion verändern. Diese Modifikationen können die Aktivität, Lokalisation, Stabilität oder Wechselwirkungen der Zielmoleküle regulieren. Modifizierende Enzyme spielen eine entscheidende Rolle bei verschiedenen biologischen Prozessen, darunter Genexpression, Signaltransduktion und Stoffwechsel.
Einige häufige Arten modifizierender Enzyme sind:
  • Kinasen: Enzyme, die Proteinen Phosphatgruppen hinzufügen (Phosphorylierung).
  • Phosphatasen: Enzyme, die Phosphatgruppen von Proteinen entfernen (Dephosphorylierung).
  • Methyltransferasen: Enzyme, die DNA, Proteinen oder anderen Molekülen Methylgruppen hinzufügen (Methylierung).
  • Demethylasen: Enzyme, die Methylgruppen entfernen.
DNA-modifizierende Enzyme sind eine Gruppe von Enzymen, die mit DNA interagieren, um ihre Struktur oder Sequenz zu verändern. Diese Enzyme spielen eine entscheidende Rolle bei verschiedenen biologischen Prozessen, darunter DNA-Replikation, -Reparatur, -Rekombination und Genexpression. Einige häufige Arten DNA-modifizierender Enzyme sind:
  • Restriktionsendonukleasen: Schneiden DNA an spezifischen Sequenzen.
  • DNA-Ligasen: Verbinden DNA-Stränge.
  • DNA-Polymerasen: Synthetisieren neue DNA-Stränge.
  • Exonukleasen: Entfernen Nukleotide von DNA-Enden.
  • Topoisomerasen: Verändern die DNA-Superhelixstruktur.
  • Methyltransferasen: Fügen der DNA Methylgruppen hinzu und beeinflussen dadurch die Genexpression.
  • Helikasen: Entwinden die DNA-Doppelhelix.
Berücksichtigen Sie bei der Auswahl modifizierender Enzyme die folgenden fünf wichtigen Faktoren:
  1. Stellen Sie sicher, dass das Enzym gezielt das gewünschte Substrat oder die gewünschte Zielstelle erkennt, ohne andere Moleküle zu beeinflussen.
  2. Bewerten Sie die katalytische Effizienz und Aktivität des Enzyms unter den experimentellen Bedingungen, wie Temperatur und pH-Wert.
  3. Berücksichtigen Sie die Stabilität des Enzyms über die Zeit sowie unter verschiedenen Lagerungs- und Reaktionsbedingungen, um eine gleichbleibende Leistung sicherzustellen.
  4. Wählen Sie hochreine Enzyme aus zuverlässigen Quellen, um Verunreinigungen zu minimieren, die Reaktionen beeinträchtigen könnten.
  5. Stellen Sie sicher, dass das Enzym mit anderen Komponenten des Systems, wie Puffern, Kofaktoren und anderen Enzymen, kompatibel ist, um unerwünschte Wechselwirkungen zu vermeiden.
Top-Marken